Merck
61699
Supelco
氢氧化钾溶液
0.1 M KOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
别名:
氢氧化钾 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOH
CAS号:
分子量:
56.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
eCl@ss:
38100303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.21
质量水平
浓度
0.1 M KOH in water (0.1N)
技术
ion chromatography: suitable
SMILES字符串
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氢氧化钾溶液是一种广泛用于化学合成的强碱。范斯莱克装置和希尔德布兰德吸附技术被用来测定氧在不同浓度KOH溶液中的溶解度。
该离子色谱浓缩洗脱液通过电位滴定法测定浓度。含量和有效期请见证书。
应用
氢氧化钾溶液可用于以下过程:
  • 聚对苯二甲酸乙二醇酯薄片的解聚。
  • 碳酸氢钾和碳酸钾的合成。
  • 作为非加压离子色谱中的洗脱剂,用于分离和测定无机和有机阴离子。
  • 水果籽油皂化测定生育酚和生育三烯酚。
联系
访问 IC 门户网 了解更多
制备说明
由氢氧化钾和高纯水(18.2MΩ,经 0.2μm 膜过滤)配制而成
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nonsuppressor ion chromatography of inorganic and organic anions with potassium hydroxide as eluent.
Okada T and Kuwamoto T.
Analytical Chemistry, 55 (7), 1001-1004 (1983)
Native oils from apple, blackcurrant, raspberry, and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols, and phytosterols: a health implication.
Pieszka M, et al.
Journal of Chemistry, 2015 null
Kinetics of depolymerization of poly (ethylene terephthalate) in a potassium hydroxide solution.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40 (2), 509-514 (2001)
The Preparatory Manual of Explosives., 79-79 (2007)
The solubility and diffusion coefficient of oxygen in potassium hydroxide solutions.
Davis RE, et al.
Electrochimica Acta, 12 (3), 287-289 (1967)