Merck
1.00314
SAFC
盐酸
37%, Emprove® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, fuming
制药生产
别名:
盐酸, 氯化氢溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
product name
盐酸, fuming, 37%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽密度
1.3 (vs air)
蒸汽壓力
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
化驗
36.5-38.0% (alkalimetric)
形狀
liquid
濃度
37%
技術
API processing | salt formation: suitable
pH值
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
1.19 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
盐酸可用作多种药物制剂和工艺中的酸化剂。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1