Merck
1.10165
SAFC
盐酸
1 M, EMPROVE® EXPERT
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
蒸汽密度
1.3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
產品線
EMPROVE® EXPERT
濃度
1 M
蒸發殘留物
≤100 ppm
燃燒殘留物
≤80 ppm
pH值
<1 (20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
負離子痕跡
chlorine and bromine (as Cl-): ≤1
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
sulfite (SO32-): ≤10 ppm
正離子痕跡
As: ≤0.1 ppm (Arsenic)
Hg: ≤0.004 ppm (Mercury)
Pb: ≤0.5 ppm (Heavy metals)
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Filtered with 0.2 μm
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1