主要文件
1.04371
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
别名:
正己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH3
CAS号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
203-777-6
NACRES:
NA.03
产品名称
正己烷, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
蒸汽密度
~3 (vs air)
质量水平
蒸汽压
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
产品线
SupraSolv®
方案
≥98% (GC)
表单
liquid
自燃温度
453 °F
效能
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
技术
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
运动粘度
0.50 cSt(20 °C)
沸点
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
转变温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SupraSolv® ECD和FID系列产品是专门为与ECD(电子捕获检测器)和FID(火焰离子检测器)结合使用的气相色谱开发的。SupraSolv
®溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可重复的分析结果。
应用
适合气相色谱应用,包括灵敏的残留物和环境分析。
作为溶剂/试剂使用:
  • 用于EPA 508法测定氯化农药过程中的样品制备
  • 快速GC和GC-MS法分析农药残留
  • LC-MS法测定食品中的灭菌丹(Folpet)和邻苯二甲酰亚胺类物质
  • 大体积进样技术-GC/MS法定量分析人血液中的挥发性环状甲基硅氧烷
  • GC法检测食用油中的脂肪酸
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-7.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-22 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Effects of Repeated Heating on Fatty Acid Composition of Plant-Based Cooking Oils
Szabo Z, et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(2), 192-192 (2022)
Artifact-controlled quantification of folpet and phthalimide in food by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry
Badoud F, et al.
Food Control, 91, 412-420 (2018)
Fast GC, GC-MS and sample preparation methods for pesticide residue analysis in non-fatty baby food
Hercegova A and Matisova E
Acta Chimica Slovaca, 1(1), 112-123 (2008)
Cyclic volatile methylsiloxanes in human blood as markers for ruptured silicone gel-filled breast implants
Rosendahl P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(12), 3309-3317 (2016)
商品
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.