product name
正己烷, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
蒸汽密度
~3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
技術
LC/MS: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤10 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb K (Potassium)
蒸發殘留物
≤2.0 mg/L
透射率
210 nm, ≥60%
225 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
運動黏度
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -22 °C
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
此外,还用于:
- 通过LC-GC界面对植物油中的矿物油饱和烃进行分析。
- 使用GC与三重四极质谱技术(QqQ-MS)研究生物基质中的糖类和有机酸。
特點和優勢
- 无假峰
- 完全可重复性
- 延长柱使用寿命
- 针对LC-MS应用进行了优化和测试
- 最小背景离子抑制
- 降低污染风险
- 减少危险化学品的接触
準備報告
分析報告
鉴别(IR):符合
蒸发残渣: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.005 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
Al(铝): ≤ 10 ppb
Ca(钙): ≤ 10 ppb
Fe(铁): ≤ 10 ppb
K(钾): ≤ 5 ppb
Mg(镁) ≤ 10 ppb
Na(钠): ≤ 10 ppb
透射率(210 nm): ≥ 60 %
透射率(225 nm): ≥ 90 %
透射率(从245起 nm开始): ≥ 98 %
适用于LC-MS;基于利血平的背景质量峰强度(APCI/ESI+): ≤ 2 ppb
适用于LC-MS;基于利血平的背景质量峰强度(APCI/ESI-): ≤ 20 ppb
经0,2 µm滤器过滤。
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F
閃點(°C)
-22 °C
其他客户在看
商品
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).