主要文件
1.00795
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
别名:
正己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH3
CAS号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
203-777-6
NACRES:
NA.03
产品名称
正己烷, for gas chromatography MS SupraSolv®
蒸汽密度
~3 (vs air)
质量水平
蒸汽压
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
产品线
SupraSolv®
方案
≥98% (GC)
表单
liquid
自燃温度
453 °F
效能
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
技术
GC/MS: suitable
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
运动粘度
0.50 cSt(20 °C)
沸点
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
转变温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SupraSolv® MS专门用于气相色谱和质谱。SupraSolv® 溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可重复的分析结果。
应用
用于残留物分析。
推荐用于以下分析:
  • 食物和水样品中的多氯代二苯并二恶英(dibenzodioxin)和多氯代二苯并呋喃(PCDD/F)
  • 食品中的多环芳烃(PAH)
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-7.6 °F
闪点(°C)
-22 °C