产品名称
正己烷, for liquid chromatography LiChrosolv®
蒸汽密度
~3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
等級
isocratic
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
453 °F
效力
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸發殘留物
≤1.0 mg/L
透射率
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥85%
245 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
運動黏度
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -22 °C
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 根据美国药典(USP)方法分析食物产品
- HPLC测定食物
- 提取脂肪酸饲料中的内酯风味物
- 采用UHPLC进行强化食品基质的维生素A分析
- 色谱分离用植物材料的索氏提取
- HPLC-MS进行脂溶性维生素的定量测定
- 电子烟所用电子烟液中合成大麻素(SC)的检测
- 血液、尿液和药草混合样品中SC的分析
特點和優勢
- 以玻璃瓶包装
- 提供高分离度、灵敏度和优化的色谱峰基线分离
準備報告
分析報告
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 1.0 mg/l
水: ≤ 0.01 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(210 nm): ≥ 50 %
透射率(220 nm): ≥ 85 %
透射率(从245起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-22 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
实验方案
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.