蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
833 °F
效力
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup