文件
1.02817
Supelco
环己烷
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
别名:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12
CAS号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
203-806-2
NACRES:
NA.03
蒸汽密度
2.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
運動黏度
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -18 °C
溶解度
0.05 g/L
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI 密鑰
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
SupraSolv ECD和FID是专门开发与ECD(电子捕获检测器)和FID(火焰电离检测器)结合使用,用于气相色谱分析。 SupraSolv 溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可重复的分析结果。
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup