About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCH3
CAS号:
分子量:
88.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
216-653-1
NACRES:
NA.03
推荐产品
蒸汽压
268 hPa ( 20 °C)
质量水平
产品线
SupraSolv®
方案
≥99.8% (GC)
表单
liquid
自燃温度
460 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
技术
gas chromatography (GC): suitable
运动粘度
0.409 cSt(40 °C)
沸点
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
转变温度
flash point -28 °C
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
SupraSolv ECD和FID是专门开发与ECD(电子捕获检测器)和FID(火焰电离检测器)结合使用,用于气相色谱分析。 SupraSolv 溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可重复的分析结果。
应用
- 新型抗结核苯并恶唑衍生物的脂肪酶催化动力学拆分: 本研究使用叔丁基甲基醚进行苯并恶唑衍生物的脂肪酶催化动力学拆分,说明了其在对药物化学领域很重要的对映纯化合物合成中的应用(Łukowska-Chojnacka et al., 2018)。
- 化学酶法合成对映体纯(S)-3-羟基γ-丁内酯: 该研究开发了一种使用叔丁基甲基醚合成对映纯化合物的化学酶法,突出了其在药物重要手性合成砌块生产中的用途(Lee et al., 2008)。
- 液相色谱/电喷雾质谱法测定人血浆中的罗沙替丁浓度及其在临床药代动力学研究中的应用。: 本研究证明了叔丁基甲基醚在用于分析人血浆中罗沙替丁的样品制备中的应用,重点介绍了其在药代动力学研究中的作用(Shin et al., 2007)。
- 通过随机诱变分析细胞色素P450 2A6的香豆素7-羟基化活性。: 本文使用叔丁基甲基醚来研究酶活性,研究表明叔丁基甲基醚可有效用于涉及细胞色素P450酶的生化测试(Kim et al., 2005)。
- 有机介质中脂肪酶与甘油和二醇类似物的酯化反应中脂肪酸选择性的比较: 该研究利用叔丁基甲基醚研究了酯化反应中脂肪酶的选择性,说明了叔丁基甲基醚在生物催化和酶过程工业应用中的重要性 (Lee & Parkin, 2000)。
法律信息
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-18.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-28 °C - closed cup