文件
1.04360
Supelco
正庚烷
greener alternative
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
别名:
庚烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH3
CAS号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
酶委員會索引編號:
205-563-8
NACRES:
NA.03
蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
433 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SupraSolv ® ECD和FID是专门为与ECD(电子捕获检测器)和FID(火焰电离检测器)结合使用的气相色谱开发的。SupraSolv® 溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可再现的分析结果。
我们竭诚为您带来符合一项或多项绿色化学12项原则要求的绿色替代产品。庚烷是比己烷更环保的溶剂,因此符合“更安全的溶剂和助剂”原则。点击此处以获取更多信息。
應用
适用于GC应用,包括残留物和环境分析中的灵敏检测。
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5