Syntéza a metabolismus histaminu
Histamin je biogenní amin, který stimuluje více typů histaminových receptorů. U savců se histamin nachází v granulích bazofilů a žírných buněk (>90 % tělesných zásob) a v tuberomamilárních neuronech CNS. Po uvolnění histamin vyvolává komplexní fyziologické a patologické účinky, včetně alergických reakcí, sekrece žaludeční kyseliny, četných účinků regulovaných CNS, kontrakce hladkého svalstva a hluboké vazodilatace, která může vést ke kardiovaskulárnímu kolapsu.
U savců jsou fyziologické hladiny L-histidinu přeměňovány na histamin specifickou L-histidin dekarboxylázou (HD), která se liší od nespecifické DOPA dekarboxylázy. Bylo prokázáno, že α-fluorometylhistidin (α-FMH) je ireverzibilní, vysoce selektivní "sebevražedný" inhibitor HD, ačkoli tento způsob inhibice má často malý nebo žádný okamžitý účinek na zásoby nebo přenos histaminu. Po uvolnění je histamin metabolizován téměř výhradně metylací nebo oxidací, jejichž náchylnost se liší mezi jednotlivými druhy a mezi tkáněmi a orgány v rámci druhů. Například v mozku se oxiduje relativně malé množství histaminu a většina se metyluje. V rámci mechanismu přežití uniknou metabolismu pouze stopy histaminu, zejména po systémovém podání nebo uvolnění, přičemž inhibice jedné metabolické cesty vede k přesunu histaminu do jiné.
Histamin je metylován na imidazolovém dusíku, který je nejdále od postranního řetězce ethylaminu (označovaném jako tele-N nebo Nt), enzymem histamin-N-methyltransferázou (HMT) mechanismem ping-pongu za použití S-adenosyl-L-methioninu jako kofaktoru. Vzniklý tele-methylhistamin (t-MH) je substrátem pro monoaminooxidázu-B (MAO-B) a semikarbazid-senzitivní aminoxidázy (SSAO), jako je diaminooxidáza (DAO) a benzylaminooxidáza (Bz.SSAO). Aldehydový meziprodukt je dále oxidován aldehyddehydrogenázou (ALD-DH) na kyselinu tele-methylimidazoloctovou (t-MIAA). U potkanů má histamin pro HMT hodnotu Km ~10 mM, avšak vykazuje inhibici substrátu při 30-60 mM. HMT inhibuje několik látek, z nichž takrin (Ki <50 nM) a metoprin patří mezi nejsilnější. t-MH také vyvolává inhibici produktu.
V oxidační dráze je histamin oxidován SSAO, zejména DAO a Bz.SSAO, ale je slabým substrátem pro MAO. Vzniklý imidazolacetaldehyd je rychle přeměněn ALD-DH na kyselinu imidazol-4-octovou (IAA). IAA vyvolává četné účinky v CNS, kde se ukázalo, že působí jako agonista GABAA receptorů a částečný agonista GABAC receptorů. IAA je konjugován s fosforibosyl-pyrofosfátem působením kyseliny imidazoloctové 5´.-fosforibosyltransferázy (IPRT) za vzniku imidazoloctové kyseliny-ribotidu (IAA-RP), sloučeniny, která se chová jako silný ligand na více vazebných místech imidazolinu (EC50~50 nM), navíc vytěsňuje klonidin z vazebných míst, která nejsou α-adrenoceptory. Imunohistochemické studie ukázaly, že IAA-RP je přítomen v neuronech v celém mozku. Jak fosfatázy, tak 5´-ekto-nukleotidázy mohou přeměňovat IAA-RP na IAA-ribosid (IAA-R); předběžné výsledky naznačují pořadí in vitro enzymových aktivit alkalické fosfatázy> kyselé fosfatázy> 5´-ekto-nukleotidázy.
Oxidační produkty histaminu mohou vznikat také cestami nezávislými na histaminu. Tak L-histidin-pyruvát aminotransferáza (HPAT), nově označovaná jako kyneuramin aminotransferáza (KAT) a glutamin transamináza-K (GTK), vede také k produkci IAA a zdá se, že vytváří většinu IAA, který se nachází v mozku. Naproti tomu t-MH a t-MIAA jsou jedinečnými produkty metabolismu histaminu. Například v plazmě a moči pacientů s mastocytózou, což je stav neustálého nadměrného systémového uvolňování histaminu, se mohou hladiny histaminu zvýšit jen mírně, zatímco hladiny t-MH a t-MIAA se mohou zvýšit až 20krát. Kromě toho, protože HMT je distálně od míst uvolňování histaminu, byly hladiny t-MH a t-MIAA společně použity jako ukazatele celkové histaminergní aktivity.
Níže uvedená tabulka obsahuje přijaté modulátory a další informace. Seznam dalších produktů naleznete v "sekci Podobné produkty" níže.
Enzymy | Kofaktory | Inhibitory |
---|---|---|
Histidin dekarboxyláza (HD) (H3266) (E.C. 4.1.1.22) | Pyridoxalfosfát (P9255) | α-Hydrazinohistidin Broscresin α-Methylhistidin (M8628) α-fluormetylhistidin (α-FMH) α-fluormetylhistamin |
Semikarbazid-senzitivní aminoxidázy (SSAO) (E.C. 1.4.3.6) | ||
Diaminoxidáza (DAO) (D7876) | Oxygen | Aminoguanidin (396494) |
Semikarbazid citlivá aminoxidáza. Benzylaminoxidáza (SSAO.BzO) | Kyslík | B24 |
Aldehyddehyddehydrogenáza (ALD-DH) (A9770) | NAD+ (N7004) | Kyanamid (187364) Daidzin (30408) Disulfiram (86720) Genistin (G0897) |
Histaminmethyltransferasa (HMT) (E.C. 2.1.1.8) | S-adenosyl-L-methionin (A7007) | SKF-91488 (S145) Tacrin (A3773) Metoprin |
Monoaminooxidáza B (MAO-B) (M7441) | Oxygen | Deprenyl (M003) Lazabemid (Ro 19-6327) (SML0042) Pargylin (P8013) Ro 16-6491 (R106) |
Fosforibosyltransferáza kyseliny idazoleové (IPRT) | ATP (A2383) PRPP (P8296) | Kyselina salicylová (247588) |
Kyselá fosfatáza (Acid-P'ase) (P0157) | Mg2+ | Anorganický fosfát |
Alkalická fosfatáza (Alk-P' ase) (P5521) | Mg2+ | Levamisol (L9756) β-glycerofosfát anorganický fosfát |
5′ nukleotidáza (5′-NTáza) | Mg2+ | α,β-methylen-adenosin-5′-difosfát (M8386) Pentoxifylin (P1784) Anorganický fosfát |
L-Histidin (H8000) │ │ ↓ | HD (H3266) | td valign="top"> | ||
DAO (periferie) (D7876) SSAO | HMT | |||
[Imidazol acetalehyd] │ ALD-DH (A9770) │ │ ↓ | ←------------ | Histamin (H7250)a | ------→ | tele-Methylhistamin │ │ MAO-B (mozek, periferie) (M7441) │ DAO (periferie) (D7876) ↓ |
Kyselina imidazol-4-octová │ IPRT │ ↓ | tele-Methylimidazolacetaldehyd │< │ ALDH (A9770) ↓ | |||
Imidazoloctová kyselina-ribotická │ 5'-nukleotidáza/kyselá fosfatáza │ ↓ | tele-Methylimidazoloctová kyselina (M9265) | |||
Imidazoleoctová kyselina - ribosid | nbsp; |
Poznámky
a) Náchylnost histaminu k metylaci (pomocí HMT) nebo přímé oxidaci (pomocí DAO nebo jiných SSAO) se u savců liší mezi jednotlivými druhy a liší se i mezi tkáněmi a orgány v rámci druhu. V mozcích všech savců je však histamin za fyziologických podmínek převážně metylován.
Zkratky
B24: 3,5-Diethoxy-4-aminomethylpyridin
Ro 16-6491: N-(2-aminoethyl-4-chlorbenzamid
Ro 19-6327: Lazabemid
SKF 91488: 4-(N,N-dimethylamino)butylisothiomočovina
Network error: Failed to fetch