Merck
DomůExprese bílkovinInhibitory a aktivátory kaspáz
Inhibitory a aktivátory kaspáz
Kaspázy (cystein-dependentní aspartát-specifické proteázy) tvoří rodinu blízce příbuzných enzymů (rodina C14; klan CD), které se podílejí na regulaci typu buněčné smrti známé jako apoptóza, zánětlivých reakcí, buněčné proliferace a diferenciace. V těchto drahách se uplatňují odlišné kaspázy a jejich kombinace v závislosti na podnětu a typu buňky.
Kaspázy jsou syntetizovány jako neaktivní prekurzory (zymogeny). Tyto prokaspázy se skládají z prodomény, dále z velké podjednotky, linkeru a malé podjednotky. Maximálně aktivní kaspázy jsou dimerické a stabilizované štěpením mezi velkou a malou podjednotkou. V případě apoptotických "iniciátorových" kaspáz (kaspázy 2/8/9/10) se předpokládá, že aktivace je spuštěna dimerizací monomerů zymogenu, která je zprostředkována scaffoldovými proteiny. Po dimerizaci následuje autokleavace, která stabilizuje aktivní konfirmaci nebo zajišťuje další regulační vlastnosti. Naproti tomu "efektorové" kaspázy (kaspázy 3/6/7) existují jako neaktivní dimery a štěpení mezipodjednotkového linkeru iniciátorovými kaspázami vede k jejich aktivaci. Dosud byly popsány čtyři multiproteinové komplexy podílející se na aktivaci iniciačních kaspáz: komplex indukující smrt (DISC, kaspázy 8/10), apoptosom (kaspázy-9), komplexy inflammasomů (zánětlivé kaspázy-1 a -5) a PIDDosom (kaspázy-2).
Kaspázy vyvíjejí svou aktivitu štěpením omezeného souboru proteinů, většinou na jednom místě. Štěpení kaspázami může vést k aktivaci proteinu nebo enzymu, ztrátě funkce a/nebo vzniku nových aktivit. V této souvislosti zůstává identifikace, charakterizace a objasnění fyziologického významu buněčných substrátů kaspáz intenzivně studovanou oblastí.
Stejně jako u ostatních členů klanu CD zahrnuje katalytická dyáda kaspáz koordinaci páru histidin-cystein. Všechny kaspázy mají striktní požadavek na aspartátový zbytek v poloze P1 scissilové vazby a slabší preference pro P2-P4. Zhruba zánětlivé kaspázy a kaspáza-14 preferují peptidické sekvence WEHD (aromatické v P4). Kaspázy 2/3/7 preferují substráty obsahující DEVD (aspartát v P4). Kaspázy 6/8/10 preferují (V/I/L)ETD (hydrofobní zbytky v P4), zatímco kaspáza-9 štěpí po LEHD motivu (výrazně preferován je histidin v P2). Pozoruhodné je, že všechny kaspázy mají společnou preferenci glutamátu v P3 a malých zbytků (Ser/Gly/Ala) v P1' rozpoznávací sekvence. Štěpení není omezeno na tyto preferované motivy, protože například obě kaspázy 8/9 mohou aktivovat prokaspázu-7 štěpením na neoptimálním místě, IQAD↓S. Kontext v rámci struktury substrátu, buněčná lokalizace a načasování mohou ovlivnit schopnost dané kaspázy štěpit daný protein stejně jako samotná sekvence substrátu.
Lidské IAP (inhibitory apoptózy) byly prvními identifikovanými endogenními inhibitory kaspáz, z nichž je zatím nejlépe charakterizován IAP vázaný na X (XIAP). Sekvence zahrnující bakulovirusové inhibiční opakovací domény XIAP (Bir2 a Bir3) inhibují kaspázy 3/7, resp. kaspázu-9. V případě XIAP se jedná o kaspázové domény, které se nacházejí v doméně Bir2. Tyto domény odvozené od XIAP jsou nejspecifičtějšími a nejsilnějšími dosud známými inhibitory kaspáz. Ačkoli bylo prokázáno, že i další IAP (cIAP1, cIAP2, NAIP, ML-IAP, ILP2, Bruce a Survivin) inhibují kaspázy, jejich fyziologické role mohou zahrnovat jiné funkce. Bez ohledu na to bylo prokázáno, že tyto a další buněčné regulátory kaspáz jsou u nádorových onemocnění nesprávně regulovány, čímž poskytují výhodu v přežití během onkogenního procesu a usnadňují rezistenci vůči terapiím. Patogeny vyvinuly také inhibitory kaspáz. Například serpin CrmA viru kravských neštovic je silným inhibitorem kaspáz 1/8, což viru umožňuje vyhnout se zánětlivé reakci hostitele a blokovat zahájení apoptózy hostitelských buněk vyvolané imunitními buňkami.
Současně dostupné syntetické inhibitory kaspáz jsou založeny na peptidických sekvencích preferovaných jako substráty a obsahují aktivní hlavici, jako je aldehyd, chloro- nebo fluro-methylketon nebo epoxidová skupina. Specifické nepeptidické inhibitory kaspáz neexistují s výjimkou derivátů isatinových sufonamidů, u nichž bylo prokázáno, že se selektivně vážou na kaspázy 3/7. A konečně, stejně jako mnoho proteáz klanu CD, kaspázy nejsou inhibovány E-64, ale jsou citlivé na cysteinové alkylační činidla. Inhibitory kaspáz slouží jako cenné nástroje při objasňování cest apoptózy a byly navrženy jako terapeutika u řady onemocnění, u nichž dochází k nevhodné nebo nadměrné apoptóze. Inhibitory malých molekul kaspáz jsou v současné době v klinických studiích pro léčbu jaterních onemocnění a transplantací.
Bylo zaznamenáno mnoho látek, které aktivují buněčné kaspázy, včetně chemoterapeutik, agonistů receptorů TNF a dalších enzymů, jako je granzym B. Kromě přímé aktivace jinými enzymy je aktivace kaspáz malými molekulami, ligandy TNF a agonisty protilátek nepřímá, přičemž úplné objasnění těchto drah je předmětem zkoumání. Vývoj přímo cílených léčiv, která vedou k aktivaci kaspáz a apoptóze specificky v nádorových buňkách, je v onkologii pokračující strategií.
V níže uvedeném oddíle a tabulce jsou uvedeny přijaté modulátory a další informace. Seznam dalších produktů naleznete v Související produkty níže uvedeném oddíle.
Aktivátory
  • Cisplatina (P4394) - aktivátor kaspázy 3
  • Kyselina gambogová (
  • Kyselina gambogová (G8171) - aktivátor kaspázy a induktor apoptózy
  • Imiquimod (I5159) - aktivátor kaspázy 3
  • PAC-1 (P0115) - aktivátor kaspázy 3
  • SMAC/Diablo human (S5941) - podporuje aktivaci kaspázy
Inhibitory
  • Ac-WEHD-CHO (<...a href="/product/sigma/A1466">A1466) - velmi silný inhibitor kaspázy 1 a 5
  • Inhibitor kaspázy 4 propustné pro buňky (SCP0115) - inhibitor kaspázy 4
  • Z-DEVD-FMK (C0605) - kompetitivní, ireverzibilní, buňkami propustný inhibitor kaspázy 3, 6, 7, 8, 10
  • Z-LEHD-FMK (C1355) - kompetitivní, ireverzibilní, buňkami propustný inhibitor kaspázy 3, 6, 7, 8, 10
  • ) - kompetitivní, ireverzibilní, buňkami propustný inhibitor kaspázy 9
  • Z-VAD-FMK (C2105V116) - kompetitivní, ireverzibilní inhibitor kaspázy 1, jakož i dalších kaspáz
  • Z-VDVAD-FMK (C1605) - kompetitivní, ireverzibilní, buňkami propustný inhibitor kaspázy 2
  • /li>
Substráty
  • Ac-LETD-AFC (SCP0096) - fluorogenní substrát pro kaspázu 8
Aktuální názevKaspáza-1
(C5482)
Caspase-2
(C2854)
Caspáza-3
(C1224)
Caspase-4
(C6357)
Caspase-5
(C6482)
MEROPS IDaC14.001C14.006C14.003C14.007C14.008
Předchozí názvyICE, IL1BC, p45<./td> Ich-IL, Ich-1CPP32,Yama, Apopain, Sca-1TX, Ich-2, ICE-rel IIICE-rel III, Ich-3, TY
Gen & Chromozomální umístění
CASP1
11q22.2-q22.3
CASP2
7q34-q35
CASP3
4q33-q35.1
CASP4
11q22.2-q22.3
CASP5
11q22.2-q22.3
Tkáňová expreseVšudypřítomnýVšudypřítomnáVšudypřítomnáVšudypřítomnáVšudypřítomná
Funkce skupinyZánětlivýIniciátor/efektorEfektorZánětlivýZánětlivý
Fyziologická funkceZánětApoptózaApoptózaApoptózaZánětZánět
Význam pro onemocněníVirová infekce
Zánětlivá onemocnění
Časný nástup Parkinsonovy choroby
Není známoNádorová onemocnění
Alzheimerova choroba
Parkinsonova choroba
Huntingtonova choroba
Ischemie
Virální infekce
Zánětlivá onemocnění
Není známo
SubstrátyPro-kaspáza-4
Pro-IL-β
D4-GD1
Parkin
SámPro-kaspáza-7
Sám
PARP (P0996)
ICAD
Rb
PKC-d
Huntingtonova
Pro-caspase-1Není známo
Substrátová skupinaSkupina ISkupina IISkupina IISkupina ISkupina I
Preferovaná peptidická sekvence (sekvence) WEHD (A6720)
YVAD (A2452, A9965)
DEVD (A1086A0466A2559)WEHD (A0216A6720)
YVAD (A2452, A9965)
WEHD (A0216A6720)
YVAD (A2452, A9965)
Obvykle používaný inhibitor(y)bYVAD (A1466)VDVAD (C1605)DEVD (C0605, A0835)YVAD (A1466)YVAD (A1466)
Inhibitor(y)CrmA (low nM)
p35
p35NSCI (N1413)
XIAP (Bir2)
cIAP1 a 2 (Bir2)
p35
ML-IAP
MMPSI
CrmA (low nM)
p35
CrmA
ProdoménaCARDCARDN-peptidCARDCARD
Aktivátor(y)InflammasomPIDDosomImiquimod (I5159)
PAC-1 (P0115)
Kaspázy 8/9
GrB
Kaspáza-10
InflammasomInflammasom
Aktuální názevCaspase-6Caspase-7<.br> (C2979)Kaspáza-8
(C1099)
Kaspáza-9
(C8726)
Kaspáza-10
(C6607)
Kaspáza-14
IDMEROPSaC14.005C14.004C14.009C14.010C14.011C14.018
Předchozí názvyMch2Mch3, ICE-Lap3, CMH-1MACH, FLICE, Mch5ICE-Lap6, Mch6Mch 4, FLICE2MICE, mini-ICE
Gen & Chromozomální umístěníCASP6
4q25
CASP7
10q25.1-q25.2
CASP8
2q33-q34
CASP9
1p36.1-p36.3
CASP10
2q33-q34
CASP14
19p13.1
Tkáňová expreseVšudypřítomnýUbiquitousUbiquitousUbiquitousUbiquitousUbiquitousUbiquitous/td> Epidermis
Choroidální plexus
Pigmentový epitel sítnice
Thymická Hassallova tělíska
Funkce skupinyEfektorEffectorInitiatorInitiatorInitiatorZánětlivý
Fyziologická funkceZánětlivý
ApoptózaApoptózaApoptózaApoptózaApoptózaDiferenciace keratinocytů
Význam pro onemocněníAlzheimerova chorobaNádorová onemocnění.Rakovina
Autoimunitní onemocnění
Časný nástup Parkinsonovy a Huntingtonovy choroby
Imunodeficience
RakovinyHuntingtonova choroba
Autoimunitní
Lymfoproliferativní syndrom
Poriáza
SubstrátyLaminy A/B1
Parkin
PARP (P0996)
Pro-kaspasy 3/7
Vlastní
Nabídkabr> FLIP
Pro-kaspáza-6
Pro-kaspáza 3/7
Sama
Sama
Pro-kaspázy 3/7
Není známo
Substrátová skupinaSkupina IIISkupina IISkupina IIISkupina IIISkupina IIIskupina IIIskupina I
Preferovaná peptidická sekvence (sekvence) IETD (A4188C5599)
LETD
VEHD
DEVD(I/L)ETD > DEVDLEHD (A5845)(I/L)ETD > DEVDWEHD
Běžně používaný inhibitor(y)bIETD (A1216, C1230)
LETD (C8734)
DEVD(I/L)ETDLEHD (C1355)(I/L)ETD 
CrmA (mid nM)XIAP (Bir2)
p35
ML-IAP
MMPSI
CrmA (low nM)XIAP (Bir3)
CrmA (high nM)
ML-IAP
ILP2
CrmAp35
ProdoménaN-peptidN-peptidTandemové DEDCARDTandemové DEDTandemový DED
Aktivátor(y)Kaspázy 8/9
GrB
Kaspáza-10
Kaspázy 8/9
GrB
Kaspáza-10
DISCApoptosomDISCNení známo
Poznámky
Dřívější zpráva naznačovala existenci lidské kaspázy-13 (ERICE, nové kaspázy aktivovatelné pomocí FLICE J. Biol. Chem., 273 ,15702-15707 (1998), ale další analýza odhalila, že původní knihovna byla kontaminována hovězími cDNA. Myši také exprimují kaspázu-12, která se zřejmě podílí na reakci endoplazmatického retikula na stres. Tento protein je katalyticky neaktivní, protože mu chybí kritický zbytek (Arg341 v systému číslování kaspázy-1). U člověka existuje pseudogen, který je však exprimován pouze v subpopulaci afrických potomků jako neaktivní protein. Saleh, M, et al., Differential modulation of endotoxin responsiveness by human caspase-12 polymorphisms (Rozdílná modulace reaktivity na endotoxin pomocí polymorfismů lidské kaspázy-12), Nature, 429, 75-79 (2004).
a) Databáze MEROPS (http://merops.sanger.ac.uk/index.htm) obsahuje informace o peptidázách a proteinech, které je inhibují. Spravují ji Neil D. Rawlings, Fraser R. Morton a Alan J. Barrett ve Wellcome Trust Sanger Institute, Cambs CB10 1SA, UK.
b) Běžně se používá mnoho substrátů nesoucích různé fluorogenní a chromogenní skupiny. Mezi ně patří Afc (7-amino-4-trifluormetylkumarin), Amc (7-amino-4-metylkumarin) a pNA (p-nitroanilid). Inhibitory složené z preferované substrátové peptidové části a inhibiční hlavice představují v zásadě preferovaný inhibitor. Hlavice může zahrnovat mimo jiné aldehyd (CHO), fmk (fluromethylketon) a epoxidy. Chlormethylketon se nedoporučuje, protože obecnými inhibitory (inhibitory pankaspázy) jsou Z-VAD-FMK a Z-EVD-FMK a v menší míře BAF (Z-D-FMK).
Zkratky
Bir: Baculovirus inhibitory repeat
CARD: Kaspase recruitment domain
CHO: Aldehyd
CrmA: Cytokine responsive modifier A
DED: Death effector domain
DISC: Signalizační komplex vyvolávající smrt
GrB: Granzym B
IAP: Inhibitor apoptózy protein
ICAD: Inhibitor kaspázou aktivované DNázy
ILP2: IAP-like protein-2
ML-IAP: Melanomový IAP
MMPSI: (S)-(+)-5-[1-(2-methoxymethylpyrrolidinyl)sulfonyl]isatin
PARP: Poly (ADP-ribóza) polymeráza
PIDD: P53 indukovaný protein s doménou smrti
XIAP: X-vázaný inhibitor apoptotických proteáz
Související produkty
Litujeme, vyskytla se neočekávaná chyba.
Network error: Failed to fetch
Odkazy
1.
Adams JM, Cory S. 2002. Apoptosomes: engines for caspase activation. Current Opinion in Cell Biology. 14(6):715-720. https://doi.org/10.1016/s0955-0674(02)00381-2
2.
Chen J, Rawlings ND, Stevens RA, Barrett AJ. 1998. Identification of the active site of legumain links it to caspases, clostripain and gingipains in a new clan of cysteine endopeptidases. 441(3):361-365. https://doi.org/10.1016/s0014-5793(98)01574-9
3.
Cheng G, Kong R, Zhang L, Zhang J. 2012. Mitochondria in traumatic brain injury and mitochondrial-targeted multipotential therapeutic strategies. 167(4):699-719. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2012.02025.x
4.
Dill KA, MacCallum JL. 2012. The Protein-Folding Problem, 50 Years On. Science. 338(6110):1042-1046. https://doi.org/10.1126/science.1219021
5.
Fischer U, Jänicke RU, Schulze-Osthoff K. 2003. Many cuts to ruin: a comprehensive update of caspase substrates. Cell Death Differ. 10(1):76-100. https://doi.org/10.1038/sj.cdd.4401160
6.
FUENTES-PRIOR P, SALVESEN G. 2004. The protein structures that shape caspase activity, specificity, activation and inhibition. 384(2):201-232. https://doi.org/10.1042/bj20041142
7.
Hyman BT, Yuan J. 2012. Apoptotic and non-apoptotic roles of caspases in neuronal physiology and pathophysiology. Nat Rev Neurosci. 13(6):395-406. https://doi.org/10.1038/nrn3228
8.
James KE, Asgian JL, Li ZZ, Ekici ÖD, Rubin JR, Mikolajczyk J, Salvesen GS, Powers JC. 2004. Design, Synthesis, and Evaluation of Aza-Peptide Epoxides as Selective and Potent Inhibitors of Caspases-1, -3, -6, and -8. J. Med. Chem.. 47(6):1553-1574. https://doi.org/10.1021/jm0305016
9.
Ting J. 2002. Faculty Opinions recommendation of The inflammasome: a molecular platform triggering activation of inflammatory caspases and processing of proIL-beta.. https://doi.org/10.3410/f.1008963.128907
10.
Peter ME, Krammer PH. 2003. The CD95(APO-1/Fas) DISC and beyond. Cell Death Differ. 10(1):26-35. https://doi.org/10.1038/sj.cdd.4401186
11.
Pop C, Salvesen GS. 2009. Human Caspases: Activation, Specificity, and Regulation. J. Biol. Chem.. 284(33):21777-21781. https://doi.org/10.1074/jbc.r800084200
12.
Powers JC, Asgian JL, Ekici ÖD, James KE. 2002. Irreversible Inhibitors of Serine, Cysteine, and Threonine Proteases. Chem. Rev.. 102(12):4639-4750. https://doi.org/10.1021/cr010182v
13.
Reed JC. 2002. Apoptosis-based therapies. Nat Rev Drug Discov. 1(2):111-121. https://doi.org/10.1038/nrd726
14.
Salvesen GS, Duckett CS. 2002. IAP proteins: blocking the road to death's door. Nat Rev Mol Cell Biol. 3(6):401-410. https://doi.org/10.1038/nrm830
15.
STENNICKE HR, RENATUS M, MELDAL M, SALVESEN GS. 2000. Internally quenched fluorescent peptide substrates disclose the subsite preferences of human caspases 1, 3, 6, 7 and 8. 350(2):563-568. https://doi.org/10.1042/bj3500563
16.
Thornberry NA, Rano TA, Peterson EP, Rasper DM, Timkey T, Garcia-Calvo M, Houtzager VM, Nordstrom PA, Roy S, Vaillancourt JP, et al. 1997. A Combinatorial Approach Defines Specificities of Members of the Caspase Family and Granzyme B. J. Biol. Chem.. 272(29):17907-17911. https://doi.org/10.1074/jbc.272.29.17907