Fosfolipáza A2
Fosfolipáza A2 (PLA2) označuje třídu enzymů, které hydrolyzují ester sn-2 glycerofosfolipidů za vzniku mastné kyseliny a lysofosfolipidu. Ukázalo se, že některé z těchto enzymů uvolňují v savčích buňkách kyselinu arachidonovou pro biosyntézu eikosanoidů, a proto byl značný zájem o vývoj inhibitorů PLA2 . Na základě aminokyselinových sekvencí nyní existuje více než 12 různých skupin savčích PLA2 a také mnoho nesavčích forem, z nichž všechny byly klasifikovány do 14 různých skupin s mnoha podskupinami.
Protože přirozeně se vyskytující fosfolipidy nemají prakticky žádnou rozpustnost ve vodě, musí se PLA2 vázat na rozhraní lipid-voda, aby získala přístup ke svému substrátu, a je zřejmé, že katalýza probíhá na tomto rozhraní (mezifázová katalýza). Je třeba být opatrný při interpretaci kinetických údajů včetně údajů o inhibici a ve skutečnosti mnoho dříve popsaných inhibitorů PLA2 funguje nespecifickými mechanismy. Jedním z problémů je, že substrát tvoří rozhraní a inhibitor se může potenciálně rozdělit do membránové fáze. Proto může dojít k inhibici PLA2 mikromolárním množstvím sloučeniny při použití mikromolárního množství substrátu, protože velká část rozhraní může být obsazena inhibitorem. To může změnit fyzikální povahu rozhraní a způsobit desorpci enzymu z membrány do vodné fáze, což vede k nespecifické inhibici. Inhibitory, které působí tímto nespecifickým mechanismem, zjevně nejsou užitečné pro studium úlohy PLA2s ve složitých buněčných procesech. Mezi inhibitory, které se pevně vážou na aktivní místo PLA2s, a působí tedy specifickým mechanismem, je důležitá otázka specifičnosti PLA2 skupiny.
Dosud bylo identifikováno 10 skupin savčích vylučovaných PLA2s, známých jako s-PLA2s. V současné době se jedná o skupinu, která se skládá ze tří skupin PLA2s. Skupina IB PLA2, známá také jako pankreatická PLA2, se nachází nejen jako součást trávicí tekutiny, kde plní funkci hydrolyzace fosfolipidů z potravy, ale také v tkáních, které nejsou součástí trávicího traktu, včetně sleziny, kde má neznámé funkce. Skupina IIA PLA2 byla jako první nepankreatická savčí PLA2 identifikována jako součást synoviální tekutiny a krevních destiček. Tento enzym je prozánětlivý, vykazuje silné baktericidní vlastnosti a je cílem pro vývoj protizánětlivých látek, včetně látek proti sepsi. Skupiny IIC, IID, IIE, IIF, III, X, XIIA a XIIB vylučující PLA2 byly objeveny pomocí technik rekombinantní DNA. Gen skupiny IIC je funkční u myší, ale u lidí se vyskytuje jako pseudogen. Skupina XIIB je nejlépe označována jako sekretovaný protein podobný PLA2, protože má přirozenou mutaci klíčového katalytického zbytku, která způsobuje, že tento protein postrádá fosfolipázovou aktivitu. Funkce těchto nedávno objevených sekretovaných PLA2s nejsou známy. PLA2 skupiny V, která byla rovněž objevena na úrovni DNA, je aktivní enzym vylučovaný z makrofágů a pravděpodobně i z řady dalších buněk. Nedávné studie přerušení genů naznačují úlohu tohoto enzymu při uvolňování kyseliny arachidonové ve stimulovaných makrofázích. Všechny tyto vylučované PLA2 mají podobnou velikost, trojrozměrnou strukturu a zbytky aktivního místa (s výjimkou skupiny XIIB, jak je uvedeno výše). Ke katalytické aktivitě vyžadují submillimolární množství vápníku.
Savčí buňky obsahují také dva intracelulární enzymy, které působí na fosfolipidy s dlouhým řetězcem. Skupina IVA PLA2 se přemisťuje z cytosolu do vnitřních membrán v reakci na mikromolární vápník a vykazuje specifitu pro fosfolipidy obsahující arachidonyl. Řada studií prokázala, že tento enzym, známý také jako cPLA2a, uvolňuje kyselinu arachidonovou z membránových fosfolipidů pro biosyntézu eikosanoidů. V genomu byly identifikovány nedávné paralogy cPLA2a ale jejich funkce nejsou známy. Bylo navrženo, že na vápníku nezávislá skupina VI PLA2 se může podílet na remodelaci fosfolipidů, sekreci inzulinu z b buněk a na vstupu vápníku do zásob. PLA2 skupiny VII a VIII jsou vysoce specifické pro fosfolipidy s krátkými sn-2 řetězci a předpokládá se, že ukončují působení destičkového aktivačního faktoru hydrolyzací sn-2 esteru a působí na oxidované fosfolipidy.
Tabulka 1 a Tabulka 2 obsahují přijaté modulátory a další informace. Seznam dalších produktů naleznete v "podobných produktech" níže uvedené části.
Poznámky pod čarou
a) V tabulce není zahrnuta celá řada dalších PLA2 z jiných než savčích zdrojů, včetně PLA.sub>2s v jedech hadů a hmyzu, například enzymy skupiny IA v jedech kobry a kraita (P7778), chřestýše a včelího jedu (P9279).
b) Rozdělení druhů a tkání je pouze částečným výčtem.
c) Uvedeny byly pouze ty inhibitory, u nichž bylo prokázáno, že se specificky vážou na aktivní místo PLA2s (další diskuse viz text); seznam nemusí být úplný.
d) Seznam fyziologických funkcí a významu pro onemocnění je pouze částečný, protože funkce PLA2s jsou aktivně zkoumány a v mnoha případech stále nejsou vyřešeny.
e) Viz, Singer a kol, J Biol. Chem., 277, 48535-49 (2002).
f) Viz, Smart, B.P., et al., Bioorg. Med. Chem, 12, 1737-1749 (2004).
Zkratky
AACH(OH)CF3: 2-hydroxy-1,1,1,-trifluoro-6,9,12,15-heneikosatetraen
AACOCF3: 2-oxo-1,1,1-trifluoro-6,9-12,15-heneikosatetraen
AACOCH3: 2-oxo-6,9,12,15-heneikosatetraen
BEL: (E)-6-(brommethylen)tetrahydro-3-(1-naftalenyl)-2H-pyran-2-on
MAFP: methylester kyseliny 4,7,10,13-Nonadekatetraenylfluorfosfonové
SB-222657: N-[6-(4-(4-chlorfenyl)hexyl]-2-oxo-4-[(S)-(fenylmethyl)sulfinyl]-1-azetidinacetamid
SB-223777: N-[6-(4-(4-chlorfenyl)hexyl]-2-oxo-4-[(R)-(fenylmethyl)sulfinyl]-1-azetidinacetamid