O této položce
Lineární vzorec:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
296.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-607-8
Beilstein/REAXYS Number:
1712560
MDL number:
Assay:
≥97.0% (S)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥97.0% (S)
form
powder
mp
69-71 °C (lit.)
functional group
amine, disulfide
SMILES string
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALDH2(217), CYP1A2(1544)
Application
Alcohol dehydrogenase inhibitor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylthiuram disulfide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?