Multiplexování vzorků MULTI-seq pro analýzu a sekvenování jednotlivých buněk
Jednobuněčná RNA-seq (scRNA-Seq) je výkonný, ale relativně málo výkonný nástroj pro analýzu genové exprese na úrovni jedné buňky. MULTI-seq byl vyvinut pro multiplexování typů vzorků pomocí lipidy modifikovaných oligonukleotidů (LMO) komplexovaných s jedinečnými čárovými kódy vzorků DNA, což umožňuje spojit více vzorků do jednoho pracovního postupu jednobuněčné analýzy. Multiplexování vzorků snižuje související náklady a poskytuje dodatečný výkon při identifikaci artefaktů, jako jsou buněčné dublety, v aplikacích sekvenování jednotlivých buněk a sekvenování jednoho jádra (snRNA-Seq).
MULTI-seq LMO ukotvují čárové kódy vzorků DNA na buněčnou membránu nebo jaderný obal jakékoli živé buňky při zachování životaschopnosti buněk a endogenních vzorců genové exprese pro multiplexování jednotlivých buněk. Buňky nebo jádra označené MULTI-seq LMO se přímo používají pro jednobuněčné pracovní postupy, jako je například Chromium X (10x Genomics) 1. Čárové kódy vzorků MULTI-seq jsou během přípravy odděleny od endogenních knihoven cDNA podle velikosti a mohou být sekvenovány samostatně nebo jako část endogenní knihovny cDNA. MULTI-seq je vhodný pro aplikace multiplexování primárních lidských epiteliálních buněk mléčné žlázy, kryokonzervovaných nádorů, metastatických míst izolovaných z myšího modelu xenograftu odvozeného od pacienta, mononukleárních buněk periferní krve (PBMC), ZipSeq, myší sítnice a myších plic 2-5.
Systém MULTI-seq a sekvenování nové generace (NGS)
Systém MULTI-seq se skládá z lipidy modifikovaných kotevních olig (amid kyseliny 3'-lignocerové), ko- kotevních olig (amid kyseliny 5'-palmitové) a čárových kódů vzorků DNA (obrázek 1A-B). Kotevní oligo a čárový kód DNA specifický pro vzorek se předem smíchají, aby se umožnila hybridizace, a poté se přidají k promytým buňkám, kde hydrofobní kotevní část lokalizuje čárový kód DNA vzorku na plazmatické membrány. Následná hybridizace ko-kotvy prodlužuje retenci komplexu oligo na membráně po dobu nejméně 2 hodin v testovaných buňkách (obrázek 1C-E a obrázek 2A). Návrh čárového kódu vzorku DNA je flexibilní a lze jej optimalizovat v závislosti na platformě pro analýzu jednotlivých buněk a sadě knihovny cDNA.
Popisujeme zde postup pro zachycení čárových kódů vzorků DNA spolu s molekulami mRNA z jednotlivých buněk. Čárové kódy vzorků DNA zahrnují 3' poly-A (30 bází), čárový kód vzorku (8 bází) a 5' PCR rukojeť, která je nezbytná pro přípravu knihovny a hybridizaci kotvy (obrázek 1B). Doména 3' poly-A napodobuje endogenní transkripty, a proto se na ni vážou kuličky pro zachycení mRNA v kapénkách. Čárové kódy vzorků DNA zachycené kuličkami jsou spojeny s čárovými kódy a UMI v kapénkách, podobně jako endogenní mRNA, a jsou přenášeny přes kroky reverzní transkripce a amplifikace cDNA v běžném pracovním postupu s jednou buňkou. MULTI-seq čárové kódy vzorků (čárový kód vzorku DNA + jednobuněčný čárový kód + UMI) a endogenní cDNA jsou před konstrukcí knihovny NGS odděleny selekcí velikosti. Knihovny čárových kódů vzorků MULTI-seq se poté zkonstruují pomocí PCR, aby se přidaly adaptéry sekvence NGS, například P5 a P7 (obrázek 1F).
Obrázek 1A.Schéma pro činidlo MULTI-seq Lipid Modified Oligos. Pár kotva/ko-kotva zakotvený v membráně a navázaný na čárový kód vzorku DNA.
Obrázek 1B.Sekvence DNA kotvy, spolukotvy a čárových kódů vzorků DNA.
Obrázek 1C.Označení MULTI-seq LMO čárovým kódem vzorku DNA. Krok 1: Smíchejte kotvu a čárový kód vzorku DNA pro hybridizaci.
Obrázek 1D.Označení MULTI-seq LMO čárovým kódem vzorku DNA. Krok 2: Zpracování směsi kotvy a čárového kódu do buněk nebo nukleáz. Inkubujte 5 minut na ledu.
Obrázek 1E.Označení MULTI-seq LMO čárovým kódem vzorku DNA. Krok 3: Zpracování směsi ko-ukotvení/čárového kódu do buněk nebo jader. Inkubujte 5 minut na ledu. Promyjte 1% BSA, aby se absorboval přebytek kotev a ko-anchorů.
Obrázek 1F.Dokončená struktura knihovny čárových kódů vzorků MULTI-seq po přidání adaptéru. Čárový kód vzorku DNA je zachycen pomocí poly(dT), mRNA a čárový kód jedné buňky a sekvence UMI jsou spojeny s čárovým kódem vzorku DNA v pracovním postupu jedné buňky. Frakce čárového kódu vzorku DNA jsou odděleny od cDNA endogenního transkriptu pomocí selekce kuliček SPRI, zatímco adaptéry NGS, jako jsou P5 a P7, jsou přidány pomocí PCR před sekvenováním. Velikost DNA knihovny bude detekována na pozici 180~200 bp.
Knihovnu čárových kódů vzorků MULTI-seq lze sekvenovat jako část endogenní knihovny cDNA nebo samostatně. Publikovaný protokol je založen na reagenční sadě Chromium Single Cell 3´ (V2 a V3) a pro konstrukci knihovny čárového kódu vzorků MULTI-seq se používá univerzální primer I5 1. Při použití různých jednobuněčných technologií nebo souprav pro knihovny cDNA je nutná optimalizace primerů PCR v závislosti na oligo sekvenci kuliček pro zachycení mRNA nebo souprav pro knihovny. Například při použití soupravy Nadia scRNA-seq (přístroj Nadia, Dolomite Bio) by se pro konstrukci knihovny čárových kódů vzorků MULTI-seq mělo místo univerzálního primeru I5 použít hybridní oligo New-P5-SMART PCR. Za zmínku stojí, že MULTI-seq LMO poskytují technologii pro umístění čárového kódu DNA vzorku pro multiplexování vzorků, která je flexibilní a lze ji přizpůsobit v závislosti na aplikacích.
2. Zřeďte ko-anchor na koncentraci 2 µM v PBS (-).
3. Připravte 4 ml 1% BSA na vzorek v PBS (-) a uložte na led.
Příprava buněk:
- Připravte suspenzi jednotlivých buněk v PBS (-). Konečná koncentrace je ~500 000 buněk ve 180 µl. Pokud PBS (-) není pro vzorky použitelný, použijte jakýkoli požadovaný pufr bez FBS nebo séra v pufru.
Poznámka: U adherentních buněk neprovádějte nadměrnou trypsinizaci. Značení oligem LMO může ovlivnit pevnost membrány v závislosti na typu buněk a nadměrně trypsinizované buňky se mohou při tvorbě kapek porušit.
Značení:
- Do 180 µl buněčné suspenze přidejte 20 µl směsi kotvy a čárového kódu vzorku DNA a jemně promíchejte pipetováním.
- Inkubujte 5 minut na ledu.
- Přidejte 20 µl roztoku Co-Anchor a jemně promíchejte pipetováním.
- Inkubujte 5 minut na ledu.
- Přidejte 1 ml 1% BSA v PBS (-).
- Odstřeďte buňky centrifugací. Poznámka: Neodstřeďujte při vysokých otáčkách.
- Odstřeďte buňky 1% BSA v PBS nejméně dvakrát.
- Resuspendujte buňky v příslušném množství 1% BSA v PBS (-) pro průtokovou cytometrii nebo ve vhodném pufru pro práci s jednotlivými buňkami.
- Pro průtokovou cytometrii změřte FAM pozitivní frakci pro vyhodnocení účinnosti značení.
Předložení knihovny NGS
Přidání knihovny MULTI-seq v 1% molárním poměru oproti knihovně cDNA zajistí dostatečné zarovnání sekvence čárového kódu knihovny MULTI-seq.
Například spojte 0,5 µl knihovny MULTI-seq o objemu 1 ng/µl s 49,5 µl knihovny cDNA o objemu 2 ng/µl pro formát 400 milionů čtení (MULTI-seq: cDNA=1:99). Sekvence čárového kódu vzorku DNA se nachází za sekvencí poly(dT) ze strany čtení1 (obrázek 1F). podrobný protokol je zveřejněn jako doplňková data.
MULTI-seq Účinnost značení a stabilita vzorků
Pro kvantifikaci účinnosti značení a stability ve vzorcích byly lidské fibroblasty předkožky (HFF), buňky HEK293T a buňky NIH3T3 krátce označeny čárovým kódem vzorku DNA#1 značeným FAM. Jak ukazuje obrázek 2A, více než 98 % buněk bylo účinně označeno čárovým kódem vzorku DNA pomocí MULTI-seq LMO olig. Značení je stabilní minimálně 2 hodiny na ledu, zatímco účinnost značení se sníží, pokud se nepoužije ko-kotva (obrázek 2B).
Obrázek 2.Účinnost značení s čárovým kódem vzorku DNA značeného FAM#1. A) Fibroblasty lidské předkožky (HFF), buňky HEK293 a buňky NIH3T3 byly označeny kotvou LMO a ko-kotvou obsahující čárový kód vzorku DNA#1 značený FAM. Účinnost značení byla měřena průtokovou cytometrií. Pro zachycení populace buněk pozitivních na FAM byl použit kanál GFP. B) Buňky byly označeny kotvou i ko- kotvou (zelená) nebo pouze kotvou (fialová) obsahující čárový kód vzorku DNA značený FAM#1. Jako negativní kontroly byly použity buňky bez LMO olig (pouze s čárovým kódem vzorku DNA značeným FAM#1) (Oranžová). Po 1 hodině při pokojové teplotě byly průtokovou cytometrií zachyceny buňky pozitivní na FAM. Účinnost značení byla snížena ve stavu, kdy chyběla ko-kotva, což dokazuje, že pro účinné značení buněk jsou nutná obě oligos.
Obrázek 3.data experimentálních vzorků scRNA-Seq s využitím MULTI-seq LMO. PBMC byly izolovány od tří makaků rhesus a označeny fluorescenčními protilátkami (CD3/CD8/CD4). Souběžně s barvením protilátkami byl každý vzorek označen jedinečným čárovým kódem vzorku MULTI-seq podle pokynů výrobce. Vzorky byly sloučeny a CD8+ T-buňky (CD3+/CD8+/CD4-) byly roztříděny do 30uL RPMI + 10% FBS média pomocí přístroje FACS Aria. Buňky byly zpracovány na přístroji 10x Genomics s použitím chemie 5´ GEX. Čtení z knihovny buněčného hašování byla zpracována pomocí CITE-Seq-Count a volání buněčného hašování byla vytvořena pomocí algoritmu založeného na deMULTIplex. A) Značení MULTI-seq poskytuje silný signál na buňku s jasným oddělením od pozadí. B) Heatmapa využívající data z A ukazuje jasné oddělení vzorků a schopnost rozlišit singlety, doublety a negativní buňky. C) Na normalizované matici počtů byla provedena t-SNE, která ilustruje jasné shlukování podle vzorků.
Obrázek 4.Demultiplexování a kontrola kvality experimentu scRNA-seq pomocí 9 různých čárových kódů. Surová čtení čárových kódů byla transformována na log-2 a centrována na průměr a poté zpracována pomocí klasifikační sady MULTI-Seq. A) Přítomnost každého čárového kódu byla vizuálně zkontrolována provedením t-SNE na normalizované matici počtu čárových kódů. B1~B9 odpovídají každému použitému čárovému kódu. Barva označuje množství čárových kódů UMI s nízkými hodnotami v černé barvě a vysokými hodnotami v červené barvě. B) Graf t-SNE vizualizující klasifikaci buněk s čárovými kódy, s vyloučením negativních. C) Heatmap zobrazující klasifikaci čárových kódů buněk o čárových kódů vzorků na základě McGinnisova protokolu (Ref 1) jako anotace řádků.
MULTI-seq Průvodce řešením problémů
- Vydání: Vytváření kapiček v buňkách označených MULTI-seq selhalo.
Doporučení: Neprovádějte nadměrnou trypsinizaci u adherentních buněk. Značení oligo LMO může ovlivnit pevnost membrány v závislosti na typech buněk a nadměrně trypsinizované buňky mohou být během generování kapek porušeny. Případně použijte minimální množství činidla MULTI-Seq. V tomto protokolu je minimální množství stanoveno tak, že se použije 20 µl 2 µM každého oligosložky pro 500 000 buněk. Množství oligosložky je však možné snížit v závislosti na vzorcích. Pro citlivé vzorky doporučujeme nastavit minimální množství s čárovým kódem vzorku DNA značeným FAM#1. - Problém: Nízké množství knihovny čárových kódů vzorků MULTI-seq DNA:
Doporučení: Použijte více templátu čárového kódu vzorku DNA pro PCR (až 7~14 ng čárového kódu DNA místo 3.5 ng). - Problém: V knihovně čárových kódů vzorků MULTI-seq se koamplifikují malé pásy (projeví se při použití většího množství templátu pro PCR):
Doporučení: Zopakujte 1,6násobné čištění SPRI.