Merck
Chirální alkoholy
Nabízíme širokou škálu chirálních alkoholů, abychom uspokojili jejich stále rostoucí poptávku. Tato užitečná činidla mohou sloužit jako výchozí materiály při syntéze jednosteroizomerních léčiv nebo meziproduktů nebo jako výkonná rozpouštědla.
2-Hexanol
(R)-(-)-2-Hexanol a (S).)-(+)-2-hexanol byly použity při přípravě některých klíčových meziproduktů pro modelové studie při totální syntéze antivirově aktivního glykolipidu cykloviracínu B1 (Schéma 1). Porovnáním NMR chemických posunů syntetizovaných modelových sloučenin s posuny izolovaného přírodního produktu bylo možné objasnit konfigurace čtyř dosud nepřiřazených stereocenterů cykloviracínu B1 
.
hexanol
Schéma 1.Hexanol
2-heptanol
(R)-enantiomer 2-heptanolu použili Kondo et al. při řešení diastereoizomerní směsi klíčového meziproduktu při syntéze 1-(2-chlor-4-pyrrolidin-1-ylbenzoyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H.-1-benzdiazepinu, který je znám jako silný agonista vazopresinových V2 receptorů, který pomáhá udržovat normální osmolalitu plazmy, objem krve a krevní tlak (Schéma 2). Nepeptidový agonista V2 může najít uplatnění při léčbě diabetes insipidus a noční enurézy.
Heptanol
Schéma 2.Heptanol
Materiály
Loading
Odkazy
1.
Fürstner A, Albert M, Mlynarski J, Matheu M, DeClercq E. 2003. Structure Assignment, Total Synthesis, and Antiviral Evaluation of Cycloviracin B1. J. Am. Chem. Soc.. 125(43):13132-13142. https://doi.org/10.1021/ja036521e
2.
Kondo K, Kan K, Tanada Y, Bando M, Shinohara T, Kurimura M, Ogawa H, Nakamura S, Hirano T, Yamamura Y, et al. 2002. Characterization of Orally Active Nonpeptide Vasopressin V2Receptor Agonist. Synthesis and Biological Evaluation of Both the (5R)- and (5S)-Enantioisomers of 2-[1-(2-Chloro-4-pyrrolidin-1-yl-benzoyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin- 5-yl]-N-isopropylacetamide. J. Med. Chem.. 45(17):3805-3808. https://doi.org/10.1021/jm020133q