Merck
DomůTechniky vytahování bílkovinImunoprecipitační souprava (Protein G) Protokol a řešení problémů
Imunoprecipitační souprava (Protein G) Protokol a řešení problémů
IMUNOPRECIPITACE S POUŽITÍM IMMOBILIZOVANÉHO PROTEINU G
Imunoprecipitace se používá k analýze cílových antigenů v komplexní směsi proteinů. Zájmový protein lze v jednom kroku koncentrovat a přečistit v analytickém měřítku prostřednictvím specifické protilátky. Imunoprecipitované proteiny jsou často funkčně aktivní a lze je dále analyzovat na enzymatickou aktivitu, interakce, modifikace a strukturu.
Sada (č. produktu 11719386001) obsahuje všechna činidla potřebná pro buněčnou lýzu, solubilizaci, stabilizaci a imunopurifikaci proteinů.
Buněčná lýza a příprava vzorků
1. Buňky/tkáň promyjte alespoň dvakrát ledově studeným PBS, abyste z kultivačního média odstranili všechny zbývající sérové proteiny. Pro jednu imunoprecipitační reakci se doporučuje objem vzorku 1 až 3 ml. Při použití mikrocentrifugy je optimální objem 1 ml.
  • Adherentní buňky by měly být promyty přidáním PBS do monovrstvy a likvidací supernatantu. K vychlazené, promyté monovrstvě buněk přidejte lyzační pufr zchlazený na +2 až +8 °C, abyste dosáhli koncentrace 106 až 107 buněk/ml. Pomocí vhodného zařízení seškrábněte buňky na jednu stranu misky.
  • Buňky v suspenzi by měly být promyty PBS odstředěním a resuspendováním pelet. Po posledním promytí odstraňte supernatant. Resuspendujte buněčnou peletu v lyzačním pufru ochlazeném na +2 až 8 °C, abyste dosáhli koncentrace 106 až 107 buněk/ml, a přeneste ji do vhodného homogenizačního zařízení.
  • Solidní tkáň by měla být promyta přidáním PBS a odstraněním supernatantu. Přidejte ke vzorku lyzační pufr, abyste dosáhli koncentrace 5 až 20 mg tkáně/ml.
2. Přeneste vzorek do homogenizátoru Dounce, předem chlazeného na ledu nebo do jiného typu mikrohomogenizátoru. Uvědomte si, že postup homogenizace může být kritický pro funkční integritu cílového antigenu. Pomocí pěchovadla typu B homogenizujte opakovanými tahy (přibližně 10).
3. Homogenizovanou suspenzi odstřeďte při 12 000 × g, 10 minut, +2 až +8 °C ve stolní mikrostředivce, abyste odstranili zbytky. Případně pro přípravu vysokorychlostního supernatantu odstřeďte při 100 000 × g, 45 minut, +2 až +8 °C.
4. Oddělte supernatant a přeneste jej do mikrozkumavky (optimální objem 1 ml).
Předčištění pomocí Protein G Agarose
Pro snížení pozadí způsobeného nespecifickou adsorpcí irelevantních buněčných proteinů na Protein G Agarose se doporučuje provést krok předčištění.
5. Přidejte 50 μl homogenní suspenze Protein G Agarose (objem lůžka 25 μl) k 1 až 3 ml vzorku a inkubujte při teplotě +2 až +8 °C po dobu nejméně 3 hodin nebo přes noc na houpací plošině.
6. Granule peletujte gravitační sedimentací nebo centrifugací při 12 000 × g po dobu 20 sekund v mikrotransferometru. Přeneste supernatanty do čerstvých zkumavek.
Imunoprecipitace cílového proteinu
7. Přidejte odpovídající množství specifické protilátky a jemně kmitejte při +2 až +8 °C po dobu jedné hodiny.
8. Přidejte do směsi 50 μl homogenní suspenze Protein G Agarose a inkubujte při +2 až +8 °C po dobu nejméně tří hodin nebo přes noc na kývající se plošině.
9. Komplexy se shromáždí gravitační sedimentací nebo odstředěním při 12 000 × g po dobu 20 sekund v mikrotrubičce.
10. Komplexy se shromáždí gravitační sedimentací nebo odstředěním při 12 000 × g po dobu 20 sekund v mikrotrubičce. Opatrně odstraňte supernatant, přidejte 1 ml promývacího pufru 1, resuspendujte kuličky a inkubujte 20 minut při teplotě +2 až +8 °C na houpací plošině.
11. Opakujte kroky 9 a 10.
12. Shromážděte komplexy, jak je popsáno v kroku 9, odstraňte supernatant, resuspendujte pelety v 1 ml promývacího pufru 2, inkubujte při teplotě +2 až +8 °C po dobu 20 minut na kývací plošině, znovu peletujte kuličky a odstraňte supernatant.
13. Zopakujte krok 12.
14. K peletě přidejte 1 ml promývacího pufru 3, resuspendujte, inkubujte při teplotě +2 až +8 °C po dobu 20 minut na kývací plošině, opět peletujte kuličky a odstraňte supernatant.
15. Odstraňte poslední zbytky závěrečného promývacího roztoku z pelety agarózy a ze stěn a víčka mikrofugovací zkumavky.
Gelová elektroforéza
Imunoprecipitované proteiny lze separovat jakýmkoli typem jednorozměrného nebo dvourozměrného elektroforézního systému poskytujícího dostatečné rozlišení proteinů. Podrobný protokol pro SDS-polyakrylamidovou gelovou elektroforézu nebo dvourozměrnou elektroforézu naleznete v některé ze standardních učebnic nebo v příručkách výrobců elektroforézních zařízení.
  1. Přidejte k imunoprecipitátu 25 až 75 μl pufru pro nakládání do gelu.
  2. Denaturujte proteiny zahříváním na +100 °C po dobu 3 minut. Odstraňte protein G agarózu odstředěním při 12 000 × g po dobu 20 sekund při teplotě +15 až +25 °C v mikrotéce. Přeneste supernatant do čerstvé zkumavky.
  3. Alikvotní část analyzujte pomocí elektroforézy v SDS-polyakrylamidovém gelu.
Western Blotting
Po elektroforéze přeneste gel na nitrocelulózovou nebo PVDF membránu pomocí standardního protokolu Western blot. Aby nedošlo k poškození nebo kontaminaci membrány, používejte při manipulaci vždy rukavice.
  1. Hydrofobní membrány, jako je PVDF, je třeba na několik sekund navlhčit metanolem a nejméně 5 minut máčet v přenosovém pufru. Nitrocelulózu je třeba krátce namočit ve vodě a poté alespoň 5 minut v přenosovém pufru.
  2. Před přenosem je nutné gel důkladně vyrovnat v přenosovém pufru po dobu 5 až 10 minut.
  3. Blotujte podle standardních protokolů.
  4. Blot lze v případě potřeby skladovat několik měsíců v suchu v chladničce, ale před zahájením imunodetekce je třeba jej znovu navlhčit. PVDF membrány by měly být znovu navlhčeny v methanolu nebo v 5% roztoku Tween 20 (v/v).
Odstraňování problémů
Není signál
Příprava vzorku imunoprecipitací
  • Pro snížení rizika degradace antigenu během přípravy vzorku zařaďte další specifické inhibitory proteáz.
  • Zvyšte koncentraci primární protilátky až na 5 μg/ml.
  • Pro protilátky s nízkou afinitou použijte promývací pufry s nižší striktností (např, 150 mM NaCl, bez detergentu)
  • Zkontrolujte afinitu primární protilátky k Protein G Agarose. Pokud se ukáže, že afinita primární protilátky je nízká, změňte ji na vhodnou matrici.
Detekce
  • Zkontrolujte, zda byl protein během blotování správně přenesen na membránu.--.>Pokud přenos nebyl účinný, zejména u vysokomolekulárních proteinů, změňte podmínky přenosu (prodlužte dobu přenosu, zvyšte proud nebo přejděte na alternativní přenosové pufry.
  • Chybí vysokomolekulární pásy-->prodlužte dobu blotování nebo změňte přenosový pufr.
  • Zkontrolujte enzymovou aktivitu konjugátu sekundární protilátky. Na blotovací membránu naneste různé ředění konjugátu s enzymem a přímo detekujte. Pokud se neobjeví žádný signál, použijte čerstvý konjugát enzymu a testujte stejným způsobem. Pokud se stále neobjeví žádný signál, zkontrolujte detekční činidlo.
Slabé signály
Příprava vzorku a imunoprecipitace
  • Pro snížení rizika degradace antigenu během přípravy vzorku zařaďte další specifické inhibitory proteáz.
  • Optimalizujte koncentrace primární protilátky.
  • Prodlužte dobu inkubace s primární protilátkou na několik hodin při teplotě +2 až +8 °C.
  • Prodlužte dobu inkubace s Protein G Agarose (přes noc).
  • Zkraťte dobu promývání. Použijte promývací pufry s nižší přísností (150 mM NaCl, bez detergentu).
Detekce
  • Zvětšete množství proteinu naneseného na gel.
  • Zkontrolujte, zda je blotování účinné.
  • Prodlužte dobu detekce.
Vysoké pozadí
Příprava vzorku a imunoprecipitace
<./p>
  • Vzorky s vysokým pozadím mohou vyžadovat několik kol preabsorpce, aby se odstranily všechny bílkoviny, které se nespecificky vážou na protein G.
  • Po imunoprecipitaci prodlužte dobu promývání komplexu protilátka-protein G v agaróze. Zvyšte přísnost promývacích podmínek.
  • Zvýšená úroveň signálů pozadí na blotu může být způsobena nespecifickým zachycením proteinů během centrifugace komplexů Protein G Agarose/antigen. Tomu lze předejít gravitační sedimentací komplexů místo centrifugace.
Detekce
  • Používejte čisté vybavení, čerstvě připravené pufry a nové membrány.
  • Snížit koncentraci bílkovin ve vzorku.
  • Vyhnout se dotyku membrán. Používejte rukavice a tupé pinzety s neostrými hroty.
Nespecifické pásy
Před imunoprecipitačními kroky vzorek až třikrát pročistěte proteinovou agarózou G, abyste odstranili všechny proteiny, které se nespecificky vážou na protein G . Pokud nelze imunoglobuliny ze séra zcela odstranit během předčištění Protein G Agarose, doporučuje se před lýzou buněk použít podmínky bezsérové buněčné kultury. Alternativně lze Protein G Agarose předčistit požadovaným množstvím specifické protilátky a zbývající vazebná místa proteinu G zablokovat nespecifickými kontrolními protilátkami nebo sérem.