Protokol žíhání oligonukleotidů
Tento protokol slouží k žíhání dvou jednořetězcových oligonukleotidů s komplementárními sekvencemi (obrázek 1). Zahřátí a následné ochlazení usnadňuje hybridizaci.
Obrázek 1.Příklad reakce žíhání. Teplo "přeruší" všechny vodíkové vazby, a tím naruší sekundární strukturu v každém oligonukleotidu. Pomalé ochlazování pak usnadňuje hybridizaci, protože mezi komplementárními sekvencemi vznikají nové vodíkové vazby.
Definice / zkratky
EDTA: Kyselina ethylendiamintetraoctová
NaCl: Chlorid sodný
Trizma® base:Tris [Tris(hydroxymethyl)aminomethan]
Oligo: Zkratka oligonukleotidu nebo oligomeru. Oligonukleotidy jsou krátké jednovláknové molekuly DNA nebo RNA, které je třeba žíhat (zahřát nebo roztavit), aby se mohly spojit a vytvořit dvojité vlákno s příslušným komplementárním vláknem DNA nebo RNA.
Žíhání DNA: Tato stránka pojednává o procesu žíhání všech oligonukleotidů. Někdy se žíhání označuje jako žíhání DNA, i když se tento proces používá i pro RNA. Žíhání je proces zahřívání a ochlazování dvou jednořetězcových oligonukleotidů s komplementárními sekvencemi. Zahřátím se přeruší všechny vodíkové vazby a ochlazením se mezi sekvencemi vytvoří nové vazby.
Zařízení a potřeby pro žíhání DNA / RNA
- Tepelný blok nebo termocykler
- 2 ml centrifugační zkumavky
- Pipetové špičky
- Milli-Q® H2O
- EDTA (produkt č. 1), který je určen pro pipety s vysokým obsahem kyseliny. E9884)
- NaCl (produkt č. S3014)
- Trizma® base (produkt č. 93362)
- Dva jednovláknové oligonukleotidy s komplementárními sekvencemi
Metoda žíhání DNA / RNA
Proces žíhání se dělí na dva hlavní kroky:
Rozpouštění oligonukleotidů
Ačkoli se každý oligonukleotid dodává v odměřeném množství, pro dosažení nejlepších výsledků jej ověřte spektrofotometrem, abyste se ujistili, že je do reakce přidáno stejné množství každého oligonukleotidu.
- Rozpusťte každý oligonukleotid v takovém objemu žíhacího pufru (viz recepty na pufry níže), aby měl každý z nich stejnou koncentraci.
- Koncentrace každého oligonukleotidu musí být 2× vyšší než požadovaná koncentrace duplexního oligonukleotidu.
Příklad
Požadovaná koncentrace duplexního oligonukleotidu je 50 µM.
- Oligonukleotid 1: dodán s OD 10,55 (312.6 µg, 49,9 nmol); naměřené množství OD ověřte spektrofotometrem.
- Oligonukleotid 2: dodán s 9,04 OD (279,7 µg, 45,9 nmol); naměřené množství OD ověřte spektrofotometrem.
- Každý zásobní roztok oligonukleotidu musí mít 2× vyšší koncentraci než požadovaný duplexní oligonukleotid, tj. každý zásobní roztok musí mít 100 µM.
- Pro oligonukleotid 1 přidejte 49 µM.9 x 10 = 499 µl žíhacího pufru pro vytvoření 100 µM zásobního roztoku.
- Pro oligonukleotid 2 přidejte 45,9 x 10 = 459 µl žíhacího pufru pro vytvoření 100 µM zásobního roztoku.
*Tento výpočet je zkratka, která funguje pouze při vytváření 100 µM roztoků a je zde použita pouze pro příklad. Další informace o výpočtu různých koncentrací oligonukleotidů naleznete v Handling Guidelines & Stability.
Žíhání oligonukleotidů
Tepelný blok
- Smíchejte stejné objemy ekvimolárních oligonukleotidů v mikrozkumavce.
- Inkubujte mikrozkumavku při teplotě 95 °C po dobu 5 min.
- Nechejte mikrozkumavku pomalu vychladnout na pokojovou teplotu (<60 min).
Termocykler
Ačkoli funguje i tepelný blok, termocykler umožňuje konzistentnější postup.
- Smíchejte stejné objemy ekvimolárních oligonukleotidů ve zkumavce PCR.
- Použijte následující tepelný profil:
- Zahřejte na 95 °C a udržujte teplotu po dobu 2 min.
- Chlaďte na 25 °C po dobu 45 min.
- Chlaďte na 4 °C pro dočasné skladování.
- Zahřejte na 95 °C a udržujte teplotu po dobu 2 min.
- Krátce odstřeďte zkumavku PCR, aby se z víčka odvedla veškerá vlhkost.
Po nasazení tepelného bloku nebo termocykléru je nyní duplexní oligonukleotid připraven k použití nebo uskladnění. Další informace o skladování oligonukleotidů naleznete v Pokyny pro manipulaci & stabilitu.
Recepty pufrů pro žíhání DNA
Všechny pufry připravujte s vodou Milli-Q® .
Složení pufru na žíhání (1X)
- 10 mM Tris, pH 7,5 - 8.0
- 50 mM NaCl
- 1 mM EDTA
Složení ligázového pufru (1X)
Tento pufr se obvykle používá s T4 DNA ligázou.
- 50 mM Tris-HCl, pH 7.5
- 10 mM MgCl2
- 1 mM ATP
- 10 mM DTT
Složení kinázového pufru (1X)
Tento pufr se obvykle používá s polynukleotidovou kinázou T4.
- 70 mM Tris-HCl, pH 7,6
- 10 mM MgCl2
- 5 mM DTT