Instalace a použití systémů pro čištění vody Milli-Q® SQ 2Series
Jednoduchost pro rychlý start vodního systému
Systémy čištění vody Mili-Q® SQ 2Series nabízejí maximální jednoduchost. Díky intuitivnímu designu jsou laboratoře zprovozněny během 30 minut, od rychlého nákupu online až po instalaci "udělej si sám". Nastavením a údržbou vás přehledně provedou barevně odlišené obaly, uživatelské příručky, kazety a systémy. Výsledkem je systém, který je snadno ovladatelný a udržovatelný pro každého uživatele - není třeba žádné školení.
Instalační videa &; uživatelské příručky
Najděte uživatelskou příručku své konfigurace a podívejte se na související video, které podpoří vaši instalaci. Můžete se také podívat na demonstrační videa a zjistit, jak jednoduché je naplnit spínací nádrž, nastavit objem dávkování a vyměnit kazety a filtry.
- Systémilli-Q® SQ 240 - standardní konfigurace./a>
- Systémilli-Q® SQ 240L - konfigurace se dvěma nádržemi
- Systémilli-Q® SQ 240XL - konfigurace s 50litrovou nádrží /a>
- Systémilli-Q® SQ 240C - kombinovaná konfigurace
- Systémilli-Q® SQ 240CV - kombinovaná konfigurace s přednastaveným objemem
- Systémilli-Q® SQ 200P - konfigurace s přetlakovou smyčkou /a>
- Ukázková videa s návodem k použití
- .Související zdroje
- Informace k objednávce
Instalace zařízení Milli-Q® SQ 240
Instalace přístroje Milli-Q® SQ 240 s předfiltrem
Tento systém je vhodný pro jednu malou laboratoř nebo tým. Dávkovací modul (modrý) lze umístit přímo vedle potřeby ultračisté vody. Pokud pak potřebujete rozšířit své možnosti, stačí přidat autonomní dávkovací moduly ultračisté vody Milli-Q® SQ 200.
Související uživatelské příručky:
Instalace zařízení Milli-Q® SQ 240L
Instalace přístroje Milli-Q® SQ 240L s předfiltrem
Tento systém je vhodný pro více nebo větší týmy. Dávkovací modul (modrý) lze umístit vedle potřeby ultračisté vody. Možnosti ultračisté vody lze snadno rozšířit přidáním autonomních dávkovacích modulů Milli-Q® SQ 200.
Související uživatelské příručky:
Instalace zařízení Milli-Q® SQ 240XL
Instalace přístroje Milli-Q® SQ 240XL s předfiltrem
Potřebujete přímo napájet laboratorní zařízení vodou z RO? S touto 50litrovou nádrží je to snadné. Dávkovací modul (modrý) pak můžete umístit přímo vedle vaší potřeby ultračisté vody. Možnosti ultračisté vody lze snadno rozšířit přidáním autonomních dávkovacích modulů Milli-Q® SQ 200.
Související uživatelské příručky:
Instalace zařízení Milli-Q® SQ 240C
Instalace přístroje Milli-Q® SQ 240C s předfiltrem
Tento systém je vhodný pro jednu malou laboratoř nebo tým. Systém musí být instalován vedle umyvadla, ale možnosti ultračisté vody lze snadno rozšířit přidáním autonomních dávkovacích modulů Milli-Q® SQ 200 (modré).
Související uživatelské příručky:
Instalace zařízení Milli-Q® SQ 240CV
Instalace přístroje Milli-Q® SQ 240CV s předfiltrem
Tento systém je vhodný pro běžné laboratorní činnosti. Umožňuje uživatelům přednastavit dávkovací objem pro opakované sériové dávkování ultračisté vody z pevného bodu. Systém musí být instalován vedle umyvadla, ale možnosti dávkování ultračisté vody lze snadno rozšířit přidáním autonomních dávkovacích modulů Milli-Q® SQ 200 (modré).
Související uživatelské příručky:
Instalace zařízení Milli-Q® SQ 200P
Tento systém je vhodný pro laboratoře s tlakovou smyčkou čisté vody, ke které lze systém přímo připojit. Možnosti lze snadno rozšířit připojením dalších systémů ke smyčce.
Příručka uživatele:
- Discover Milli-Q® SQ 2Series Water Purification Systems
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ.cm ultrapure water. Benefit from robust quality, simplicity, and a scalable, compact design. These systems are Greener Alternative Products.
- Brochure: Milli-Q® SQ 2Series Water Purification Systems
- Contact Service Support
Pro další pomoc s objednávkami, našimi produkty a jejich výběrem se obraťte na místního zástupce.