O této položce
ligand
(Sulfoisobutyl)
assay
≥90% (HPLC)
form
resin
manufacturer/tradename
Calbiochem®
parameter
8 bar max. pressure, 80 cm/hr flow rate
matrix active group
methacrylate
mean particle size
20-40 um μm
capacity
150 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
density
1.43 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
separation technique
strong cation exchange
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Packaging
- 1.16882.0100: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 100ml
- 1.16882.0010: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 10ml
- 1.16882.0500: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 500ml
- 1.16882.5000: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 5L
Analysis Note
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Cerium: ≤ 10 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 180 mg/ml
Functional test (c:d): ≤ 0.15
Functional test (b:a): ≤ 0.15
Functional test: Separation chymotrypsinogen A, cytochrom C and lysozyme
Legal Information
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..