Vývoj médií
VÝBĚR SPRÁVNÉHO MÉDIA A STRATEGIE PODÁVÁNÍ
Chcete-li maximalizovat výkon buněčných linií, musí výrobci biofarmacie najít správné médium odpovídající jejich výrobnímu režimu. Například perfundované semenné soustavy a produkční bioreaktory vyžadují pro optimální výkon nové složení médií.
Krmné strategie musí být založeny na empirických údajích ze screeningu a optimalizace médií a také na testování živin. Objemy krmiv a načasování jejich podávání by měly být určeny pro každý konkrétní proces a buněčnou linii pomocí přístupů high throughput (HTP) a design of experiment (DOE). Ty lze provádět interně nebo ve spolupráci s odborníky, aby se urychlilo souběžné provádění screeningu.
Doporučené kategorie
Prozkoumejte jednorázová míchací řešení Mobius® pro míchání farmaceutických složek a přípravu procesních roztoků.
Naše hotové a přizpůsobitelné produkty pro zpracování buněčných kultur (CCM) zvyšují produktivitu v procesech výroby mAb, vakcín, genové a buněčné terapie.
Řada bioreaktorů Mobius® nabízí jednorázové bioreaktory pro kultivaci buněk od počátečního vývoje až po komerční výrobu, které podporují různá měřítka.
Prozkoumejte naše řešení pro přípravu pufrů a médií pro procesní roztoky, včetně našich řešení Mobius® pro jednorázové míchání a Mobius® FlexReady.
BEZPEČNÁ MANIPULACE A EFEKTIVNÍ MÍCHÁNÍ SUCHÝCH PRÁŠKOVÝCH MÉDIÍ PRO BUNĚČNÉ KULTIVACE
Suchá prášková média pro buněčné kultury poskytují mnoho výhod při přepravě a skladování. Aby bylo možné tyto výhody využít, musí být formulace suchých práškových médií dobře rozpustné a homogenní. Těchto vlastností lze dosáhnout kombinací optimalizovaných postupů mletí a vhodných formulačních technologií. Kromě toho by média měla být dodávána ve formátu, který je vhodný pro manipulaci, například v předem odvážených suchých práškových sáčcích, které se připojují přímo k hydratačním nádržím. Tím se minimalizuje riziko kontaminace produktu, což chrání zaměstnance a zařízení. Při míchání, zejména při velkém objemu, lze zvládnout dobrou disperzi a rozpouštění částic pomocí speciálně navržených míchacích systémů na jedno použití.
Intenzifikace osiva pomocí HCDC a speciálně navržených expanzních médií
Od rozmrazení jedné lahvičky s buňkami až po expanzi buněk pro výrobní dávku v souladu s GMP je časově i pracovně náročné a vyžaduje otevřené operace s buněčnými kulturami. Použití metody kryokonzervace s vysokou hustotou buněk (HCDC), která se přivádí do bioreaktoru s prvním semenným vlakem, může celý proces zefektivnit. Vzhledem k tomu, že zmrazený objem je relativně velký, jsou vhodnější jednorázové sáčky než lahvičky. Díky tomu lze HCDC používat při uzavřeném zpracování, čímž se snižuje riziko kontaminace.
Perfuzování seed train je řešením pro dosažení vyšší buněčné hustoty a pro dosažení optimálního výsledku se doporučuje používat speciálně navržená expanzní média. Umožňuje vysokou inokulaci produkčního bioreaktoru díky vyšší buněčné biomase nebo snižuje stopu v upstreamu snížením počtu bioreaktorů v seed train. Kromě toho šetří čas tím, že eliminuje přizpůsobení při přesunech z rozmrazování lahviček do expanze a výroby.
SNÍŽENÍ RIZIKA VIROVÉ KONTAMINACE S RAW MATERIÁLY NEŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A CHEMICKY DEFINOVANÝMI RAW MATERIÁLY
Kontaminace často pochází ze surovin a složek živočišného původu, jako je hovězí sérum nebo trypsin. Pokud je to možné, měly by být suroviny a složky živočišného původu s vysokým rizikem virové kontaminace nahrazeny alternativami s nízkým rizikem, jako jsou chemicky definovaná média buněčných kultur a rekombinantní doplňky neživočišného původu. Zjednodušují také regulační procesy.
PŘEDCHÁZEJÍCÍ NEROZPUSTNÉ NEBO NESTABILNÍ AMINOKYseliny
Esenciální aminokyseliny tyrosin a cystein představují při použití v předzpracování problém kvůli nízké rozpustnosti (tyrosin) a nízké stabilitě (cystein) při neutrálním pH. Pro zjednodušení procesů s podáváním dávek a umožnění vysokých dostupných koncentrací obou aminokyselin umožňují chemicky modifikované tyrosin a cystein strategii jednoho podávání při neutrálním pH. K dalším výhodám tohoto přístupu patří snížení objemu krmiva a zvýšení objemové produktivity.
ZABEZPEČENÍ KONZISTENCE SUROVIN DLE DÍLŮ
Nedostatečná konzistence surovin může způsobit značné odchylky v předcházejících procesech, což vede k neočekávané ztrátě hustoty a životaschopnosti buněk - a v konečném důsledku ke snížení výtěžnosti. Lepší porozumění surovinám zvyšuje schopnost kontrolovat variabilitu procesů. Toho lze dosáhnout sledováním dodavatelského řetězce až k surovinám a jejich charakterizací.
VYHODNOCENÍ KVALITY SUROVIN
Současné regulační a průmyslové směrnice nedefinují jasné standardy pro chemikálie používané v upstream bioprocesech. Vzhledem k neexistenci norem se výrobci léčiv při efektivním získávání a kvalifikaci surovin do značné míry spoléhají na své dodavatele; typické lhůty pro shromažďování informací o surovinách prostřednictvím dotazníků a samostatných prohlášení však mohou být nepřijatelně dlouhé a často trvají několik týdnů. Výrobci proto hledají dodavatelské partnery, kteří jsou schopni poskytovat suroviny, jež jsou přísně kvalifikované podle špičkových průmyslových standardů a jsou podpořeny komplexními balíčky dokumentace, které splňují informační potřeby farmaceutických výrobců při kvalifikaci surovin, dokončování hodnocení rizik nebo optimalizaci výrobního procesu.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Další články a protokoly
Související zdroje produktů
- Tech Brief: Lay the Proper Foundation for Upstream Success
You need speed, quality and regulatory compliance for development of your upstream processes.
- White Paper: Turnkey Solutions to Improve Cell Culture Performance
This whitepaper describes two turnkey upstream solutions that can be applied to improve the performance of monoclonal antibody (mAb) production clones and set the stage for a successful manufacturing process.
- Application Note: Improving Fed-batch Yields by Combining EX-CELL® Advanced and Cellvento® Cell Culture Media Portfolios
This application note provides guidance and options for improving culture yield with off-the-shelf catalog products.
- Flyer: Media Selection Guide
Our brands brands offer a comprehensive range of off-the-shelf products to support all of your CHO production processes.
- White Paper: Optimizing Media Feed Strategies for Cellvento® CHO Media Platform
- Flyer: Cellvento® and EX-CELL Feed Mixing Protocol
- Application note: Process guidance Cellvento® 4CHO Fed-batch Medium
- White paper: Strategies for Upstream Intensification
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
- White Paper: Seed Train Intensification Using High Cell Density Cryopreservation and Specially-designed Expansion Medium
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
- White Paper: Guidelines for Developing a High Cell Density Cryopreservation Process
- Application Note: Preparing CHO Cells for Higher Productivity by Optimizing a Perfused Seed Train
- White Paper: Mitigating Risks Associated with Cell Culture Media Preparation and Handling
- Article: Innovative Chemicals for Process Intensification in Cell Culture Media
- White Paper: Identifying Appropriate-quality Raw Materials in an Evolving Regulatory Environment
- eBook - Cell Culture Media – Supply Robustness and Control
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište [email protected]
nebo volejte na +1 (800) 244-1173
Další podpora
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Kalkulačky a aplikace
Web Toolbox - vědecké výzkumné nástroje a zdroje pro analytickou chemii, vědu o živé přírodě, chemickou syntézu a materiálovou vědu.
- Customer Support Request
Zákaznická podpora včetně pomoci s objednávkami, produkty, účty a technickými problémy s webovými stránkami.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Pracovní postupy
Vývoj buněčných linií
Vývoj začíná výběrem jednobuněčných klonů, které mohou produkovat biologické látky, o které máte zájem, a následným screeningem klonů, které jsou stabilní, produktivní a škálovatelné
Výroba v bioreaktoru
Výběr upstream platformy musí zohledňovat mnoho aspektů, včetně škálovatelnosti a kontroly kvality bioreaktorů a míchadel
.
Výroba monoklonálních protilátek
Výroba monoklonálních protilátek je vysoce šablonovitý přístup používaný k výrobě imunoterapie založené na mAb. V každém kroku jsou vyžadována robustní, škálovatelná procesní řešení, aby byla zajištěna vysoká terapeutická koncentrace a bezpečnost procesu a zároveň splněny požadavky na rychlost uvedení na trh a omezení nákladů.