Merck
Rutheniové katalyzátory
Symbol periodické tabulky pro ruthenium
Selektivních oxidačních přeměn různých funkčních skupin s ekologicky šetrnými a snadno dostupnými oxidanty lze snadno dosáhnout pomocí vhodného rutheniového katalyzátoru. Rutheniová katalýza může být velmi účinným nástrojem v syntetické chemii pro selektivní katalýzu oxidačních přeměn, jako jsou: asymetrická epoxidace alkenů, generace dioxylových forem, dihydroxylace olefinů a oxidativní dehydrogenace alkoholů.
Rutheniové katalyzátory se také široce používají v reakcích metateze, přičemž Grubbsovy katalyzátory jsou nejznámější v oblasti metateze olefinů. Širokou popularitu Grubbových katalyzátorů lze vysvětlit jejich vysokou tolerancí k různým funkčním skupinám a jejich vysokou stabilitou na vzduchu a v nepřeberném množství rozpouštědel.