Merck
Rhodiové katalyzátory
Symbol periodické tabulky pro rhodium
Ukázalo se, že rodíkové katalyzátory jsou vhodnými promotory pro aktivaci vazeb uhlík-vodík (C-H), která se stala náročným a atraktivním nástrojem katalýzy. Rhodiová katalýza nachází stále větší zájem v katalytické dehydrogenační křížové vazbě, která umožňuje elegantní konstrukci vazeb C-C. Přestože palladium bylo pro většinu příkladů kovem volby, Rh katalyzátory mohou být pro tuto aktivaci vhodnými promotory. Použitím rhodiových katalyzátorů se získává přístup k důležitým spojkám, jako jsou aryl-aryl, aryl-alken a alken-alken, které představují schůdné cesty k cenným organickým rámcům.