Merck
E0135
Ethanolamine
liquid, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Synonyma:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
61.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-483-3
Beilstein/REAXYS Number:
505944
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
concentration
16.6 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
pKa (25 °C)
9.5(lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Application
A medium supplement used as a precursor for phospholipid biosynthesis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
E0135-500ML04061838179012
E0135-100ML04061833600924