Normy fyzikálních a chemických vlastností
Měření fyzikálních & amp; chemických vlastností látky je důležité pro určení její identity a čistoty. V laboratořích rychle roste potřeba získávat vysoce kvalitní analytické údaje, čehož se dosahuje s pokročilou úrovní přesnosti kalibrace laboratorního vybavení pomocí analytických standardů.
Prozkoumejte široký výběr standardů a certifikovaných referenčních materiálů (CRM) pro mnoho testovaných parametrů, jako např:
|
|
V našem portfoliu jsou také petrochemické standardy, které se široce používají při kalibraci laboratorních přístrojů používaných při testování ropných a derivátových produktů. Mezi tyto standardy patří standardy bodu zákalu, standardy anilinového bodu, standardy cetanového čísla, standardy CFPP, standardy destilace, standardy bodu mrznutí, standardy bodu tuhnutí a standardy bodu zakouření.
Products
Související zdroje
- Brochure: Unleashing Accuracy in Water Determination
High Quality CRM Grade Karl Fischer Standards
- Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis
Certified Reference Materials, Acids and Bases
- Brochure: Buffer Calibration Standards for pH Measurements
Buffer solutions are vital for accurate pH calibration. Supelco® offers ready-to-use, certified reference buffers for reliability and convenience.
- Brochure: Physical & Chemical Property Standards for Analytical Characterization
High-Quality Certified Reference Materials (CRMs) for Accurate Calibration of Your Equipment
- Technical Datasheet: Certified Reference Materials
Ready-to-use Certipur® buffer solutions in Titripac®
- Flyer: Melting Point Standards
Melting point (MP) indicates when a substance transitions from solid to liquid. Regular calibration with melting point standards ensures accurate quality control in labs.
- Brochure: Brighter Titration Titripur®
Accuracy and precision, every time.
- Flyer: Titripac® The Clever Packaging Solution
Reducing environmental impact through sustainable design
- Flyer: Calibrate with Accuracy: Physical and Chemical Property Standards
Physical and chemical property standards are vital for calibrating analytical instruments. Reliable measurements ensure accurate identification and purification of chemical substances.
Titrace - volumetrické referenční materiály
Důležitým kritériem pro přesnou a srovnatelnou titrační analýzu je přesné stanovení titru. Produkty Certipur® pro volumetrické standardy zahrnují vysoce čisté sekundární referenční materiály pro acidimetrii, alkalimetrii, argentometrii, komplexometrii, jodometrii a redoxní titraci. Volumetrické referenční materiály jsou ideální volbou pro standardizaci volumetrických roztoků k získání spolehlivých výsledků. Jsou vyráběny a rozsáhle testovány ve shodě s částmi lékopisů týkajícími se činidel a měřeny s nejvyšší možnou přesností podle norem ISO/IEC 17025 a ISO 17034.
Barevné referenční roztoky
Pro kalibraci a ověřování zkušebních dat se naše portfolio skládá ze široké škály certifikovaných referenčních materiálů pro barevné roztoky odpovídající různým lékopisům, např, USP, EP nebo jiné metody měření barev, jako je APHA.
BOD/COD, TOC
BOD (biologická spotřeba kyslíku) je množství kyslíku spotřebované mikroorganismy na rozklad organických látek v odpadní vodě. COD neboli chemická spotřeba kyslíku je míra množství kyslíku, které by bylo potřeba k oxidaci organických znečišťujících látek přítomných ve vodě nebo odpadní vodě. TOC (celkový organický uhlík) se stal důležitým parametrem používaným ke sledování celkové úrovně organických sloučenin přítomných v odpadní vodě z hlediska celkového obsahu uhlíku.
Pro tyto analýzy poskytujeme certifikovaný referenční materiál a analytické standardy jako roztoky připravené k použití pro kalibrační účely a také matriční materiály CRM.
pH REFERENČNÍ MATERIÁLY K Pufru
Pufr je chemická látka, která po přidání kyseliny nebo zásady udržuje konstantní pH roztoku. Pufrovací roztoky jsou také nezbytné pro udržení správné kalibrace přístrojů pro měření pH. Přesnost měření pH je přímo ovlivněna referenčními materiály pufrů, které se používají při kalibraci. Certifikované referenční pufrovací roztoky a látky Certipur® jsou certifikovány podle norem ISO 17034 a ISO/IEC 17025, aby vám poskytly maximální přesnost, spolehlivost a pohodlí a zároveň zajistily konzistentní výsledky a zabránily nákladným opakovaným analýzám.
Vysoce kvalitní referenční standardy pro rutinní monitorování a kalibraci vašich pH přístrojů, jako jsou sáčky na jedno použití, roztoky připravené k použití (barevné nebo nebarvené) a čisté pufrové látky, které jsou kompatibilní se všemi pH přístroji, najdete v našem pH-pufrové portfolio.