SU860007
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea
Synonyma:
Tan PTFE/Silicone Seals
About This Item
Doporučené produkty
material
tan PTFE/silicone
hardness
45 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
22 mm
diam. × thickness
22 mm × 3.2 mm
compatibility
for use with 20, 40, 60mL vial
for use with screw cap, 24-400
Související kategorie
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)