27159
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Doporučené produkty
material
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
fitting
thread for 18-400
Související kategorie
related product
replacement part
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)