Merck
27057
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
black polypropylene hole cap
size
24-400
feature
autoclavable, closure type black polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
diam. × H
26 mm × 12.2 mm
hole diam.
15 mm
fitting
thread for 24-400
compatibility
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
General description
These hole caps do not come with septa.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)