Přeskočit na
27236
Septa, PTFE/Silicone
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 660,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
4 660,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE face, silicone body, tan PTFE/silicone septa, white silicon nitride septa
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
20 mm
diam. × thickness × PTFE thickness
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Application
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
50861650748227539
description
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
description
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
description
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
description
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
fitting
thread for 20 mm
fitting
-
fitting
-
fitting
-
O.D.
20 mm
O.D.
20 mm
O.D.
12 mm
O.D.
-
material
PTFE face, silicone body, white silicon nitride septa, tan PTFE/silicone septa
material
silicone body, PTFE face, blue PTFE/silicone
material
PTFE face, silicone body, red PTFE/white silicone
material
silicone body, PTFE face
compatibility
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, PTFE/Silicone
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)