27166
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
white tan PTFE/silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
O.D.
16 mm
diam. × thickness
16 mm × 0.090 in.
compatibility
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
General description
Septa, tan PTFE/silicone is a gas tight and inert nature septa, which is used for high temperature applications during pretreatment and sample oxidation.
Application
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Determination of stable carbon isotopes of organic acids and carbonaceous aerosols in the atmosphere.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(15), 2343-2347 (2006)
Chromatograms
GC Analysis of Phthalate Esters in Corn Oil (Spiked) on SLB®-5ms after SPME with a 100 μm PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPMENáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.