Přeskočit na
27184
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 130,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
3 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
29 mm × 82 mm × 17 mm
volume
40 mL
fitting
thread for 24-400
application(s)
general analytical
Application
Clear glass, screw top vials with hole-cap PTFE/silicone septa may be used, to contain plant tissue in an experimental study done in order to identify major volatiles emanating from chestnut reproductive plant tissue.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2717327265854190
description
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
description
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
description
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
volume
40 mL
volume
22 mL
volume
2 mL
volume
4 mL
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 10-425
fitting
thread for 13-425
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)