Merck
27187
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
black phenolic hole cap
size
24-400
feature
autoclavable, closure type black phenolic hole cap
packaging
pkg of 100 ea
parameter
149 °C temp. limit
diam. × H
26 mm × 12 mm
hole diam.
14 mm
fitting
thread for 24-400
compatibility
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
General description
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)