53757-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L86
product line
Ascentis®
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
Ascentis®
packaging
1 ea of
parameter
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
surface area
135 m2/g
impurities
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
matrix active group
hydroxy, penta- phase
particle size
2.7 μm
pore size
90 Å pore size
operating pH
2-9
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
Související kategorie
Legal Information
Application
related product
required but not provided
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Sortimentní položky
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
Protokoly
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.