53778-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyma:
Core-shell (SPP) Fused Core Penta HPLC column
About This Item
Doporučené produkty
product name
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L86
product line
Ascentis®
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
Ascentis®
packaging
1 ea of
parameter
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
135 m2/g
impurities
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
matrix active group
hydroxy, penta- phase
particle size
2.7 μm
pore size
90 Å pore size
operating pH
2-9
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
Legal Information
Application
Required but not provided
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.