33181-U
Hand Decapper
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Doporučené produkty
description
Hand decapper
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 11 mm crimp seals
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)