Přejít k obsahu
33195
Crimpers
Hand crimper, for use with 11mm crimp seals, pkg of 1 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 11mm crimp seals
General description
The Supelco hand held crimper provides a consistent and dependable seal that allows secure vial closure each and evey time. The high quality construction is engineered for durability and long life to provide a smooth and simple operation.
Application
Hand crimper may be used to seal a glass vial containing MeOH, for high-performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD) analysis, during polyurethanes (PUs) analysis and clean-up, in an experimental study done in order to develop, optimise and apply PU as new polymeric phases for stir bar sorptive extraction.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crimpers
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)