Hlavní dokumenty
33282
Vial Decapper, pliers-type
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Synonyma:
Decapper
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
description
Decapper, pliers style
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 13mm crimp seals
General description
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 13 mm aluminum seal.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4