Merck
33182-U
Hand Decapper
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Synonyma:
Manual Vial Cap Remover
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Hand decapper
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 13mm crimp seals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hand Decapper
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)