27214-U
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Synonyma:
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Doporučené produkty
material
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
feature
closure type crimp seal
packaging
pkg of 100 ea
size × thickness
11 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 11 mm
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)