Přeskočit na
33183
Hand Decapper
for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 520,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
5 520,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Hand decapper
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 20mm crimp seals
General description
Hand decapper is used for quick and easy removal of a 20mm aluminum seal.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
33181-U33182-U33281
Hand Decapper for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33183
Hand Decapper
Hand Decapper for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33181-U
Hand Decapper
Hand Decapper for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33182-U
Hand Decapper
compatibility
for use with 20mm crimp seals
compatibility
for use with 11 mm crimp seals
compatibility
for use with 13mm crimp seals
compatibility
for use with 11 mm crimp seals
description
Hand decapper
description
Hand decapper
description
Hand decapper
description
Decapper, pliers style
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hand Decapper
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)