33280-U
Crimpers
Hand crimper, for use with 20mm seals, pkg of 1 ea
Synonyma:
Vial Crimping Tool
About This Item
Doporučené produkty
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 20mm seals
General description
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.