27229
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
silver aluminum seal
white PTFE/silicone
feature
open center
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
diam. × total thickness × PTFE thickness
20 mm × 3.2 mm × 2 mil
fitting
thread for 20 mm
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
Související kategorie
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Talanta, 219, 121251-121251 (2020-09-06)
A pH colorimetric sensor array (CSA) with fast response time (<1 min) using only one acid-base indicator, Bromothymol Blue (BB), was prepared and characterized by modulating the amount, C, of the surfactant Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate between 0 and 0.3725 gCTApTs/gprecursor with a