24715
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
clear glass (shell style)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
volume
0.35 mL
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
Související kategorie
General description
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)