Merck
854979
Crimp seal with PTFE/butyl septa
aluminum seal, open center (10mm opening), gray PTFE/butyl rubber, diam. × thickness 20 mm × 0.118 in., pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
aluminum seal, gray PTFE/butyl rubber
feature
open center (10mm opening)
hardness
50 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 100 ea
diam. × thickness
20 mm × 0.118 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20mm crimp seal vials
General description
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 20 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents many organic solvents: acetic acid (<50%), acetonitrile, acetone, alcohols, DMSO, phenol and are not compatible with alkanes, benzene, carbon disulfide, chlorinated solvents and cyclohexane.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)