854151
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm, for Varian
About This Item
Doporučené produkty
material
clear glass vial (flat top)
flat bottom
feature
closure type crimp top vial
flat top
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm
volume
10 mL
fitting
thread for 20 mm
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)