Merck
27198
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 10 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
beveled finish clear glass vial, flat bottom
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
volume
10 mL
fitting
thread for 20 mm
Application
Headspace vial may be used in storing samples for stability analysis of freeze dried and fluid bed dried alginate microcapsules coated with chitosan containing model probiotic bacteria, Lactobacillus plantarum.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)