Merck
24701
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear glass (shell style)
packaging
pkg of 200 ea
O.D. × H
5 mm × 31 mm
volume
0.25 mL
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
General description
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)