27054
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
black polypropylene hole cap
size
15-425
feature
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
diam. × H
18 mm × 11.2 mm
hole diam.
9 mm
fitting
thread for 15-425
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Související kategorie
General description
These hole caps do not come with septa.
Related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)