27157
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 15 mm × 0.010 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
Doporučené produkty
material
PTFE liner
white PTFE
description
Oversized for better sealing ability.
packaging
pkg of 100 ea
diam. × thickness
15 mm × 0.010 in.
compatibility
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Související kategorie
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)